Merck
O2751
Sigma-Aldrich
オキサミン酸ナトリウム
≥98%
別名:
アミノオキソ酢酸 ナトリウム塩, オキサミン酸 ナトリウム塩, シュウ酸モノアミド ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COCOONa
CAS番号:
分子量:
111.03
Beilstein:
6538153
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
300 °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
[Na+].NC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H3NO3.Na/c3-1(4)2(5)6;/h(H2,3,4)(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
RQVZIJIQDCGIKI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オキサミン酸ナトリウムは、以下のことに使用されています。
  • フローインジェクション分析法における変数の1つ
  • in vitro血管形成アッセイ法
  • 乳酸脱水素酵素が媒介する乳酸生成に対するステアリン酸の促進的役割の確認
生物化学的/生理学的作用
オキサミン酸ナトリウムは脂肪酸代謝に影響を及ぼします。オキサミン酸ナトリウムは糖尿病の治療に役立つ可能性があります。
ピルビン酸の構造類縁体は、L(+)-乳酸脱水素酵素を阻害し、そして糖新生経路全体を破綻させます。乳酸脱水素酵素を用いた結合試験、ミトコンドリアピルビン酸代謝阻害機構
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O2751-1G:
O2751-5G:
O2751-10G:
O2751-BULK-DK:
O2751-100G:
O2751-25G:
O2751-VAR:
O2751-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Otic Antiinfectives-Advances in Research and Application, 56-56 (2013)
Black Inventors: Crafting Over 200 Years of Success, 5(20), 13092-13092 (2012)
Role of ATP during the initiation of microvascularization: acceleration of an autocrine sensing mechanism facilitating chemotaxis by inorganic polyphosphate
Muller Werner EG, et al.
The Biochemical Journal, 475(20), 3255-3273 (2018)
Huo-Lei Peng et al.
Photochemistry and photobiology, 93(5), 1193-1203 (2017-04-10)
Fluorescence of Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NADH) is extensively employed in studies of oxidoreductases. A substantial amount of static and kinetic work has focused on the binding of pyruvate or substrate mimic oxamate to the binary complex of lactate dehydrogenase
Enzymatic determination of bicarbonate in serum by flow injection analysis
Quiles R, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 235(2), 169-177 (1995)
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.