Merck
L1254
Sigma-Aldrich
L-乳酸デヒドロゲナーゼ ウサギ筋肉由来
Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
別名:
NAD-乳酸デヒドロゲナーゼ, 乳酸, 嫌気性乳酸デヒドロゲナーゼ, (S)-乳酸: NAD+ オキシドレダクターゼ, L-LDH, LAD, LD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
rabbit muscle
品質水準
タイプ
Type XI
形状
lyophilized powder
比活性
600-1,200 units/mg protein
分子量
140 kDa
組成
protein, 90-100%
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
テクニック
activity assay: suitable
white
その他の活性
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究分野: 細胞シグナリング
乳酸デヒドロゲナ-ゼ(LDH)は、4個のサブユニットで構成される総分子量140 kDaの分子です。サブユニットには、Mサブユニット(筋肉)とHサブユニット(心臓)があります。5種類のサブユニットの組み合わせ(M4、M3H1、M2H2、MH3、H4)が混在しています。骨格筋ではM4が大部分を占め、M3Hが少量、M2H2がわずかに存在します。HサブユニットとMサブユニットは、分子量がほぼ同じですが、アミノ酸組成が大きく異なります。ウサギ筋肉LDHはpH 5.0の酢酸-塩酸中で、二量体(分子量約70 kDa)への可逆的な解離を起こします。Biochemistry,13, 3527-3531 (1974). グリオキシル酸塩と乳酸塩を酸化
等電点:8.4~8.6
最適pH:7.5
アプリケーション
ウサギ筋肉由来のL-乳酸デヒドロゲナーゼは、以下の用途に使用されています:
  • 筋線維のATPase活性測定及び等角定常状態張力測定における活性化・弛緩溶液の成分として
  • Trypanosoma congolense(コンゴトリパノソーマ)のピルビン酸キナーゼ活性アッセイに
  • コメの植物細胞小器官のピルビン酸キナーゼ(PK)酵素OsPK2を用いたPKアッセイに
生物化学的/生理学的作用
筋型乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)は代謝経路に関与し、その活性は嫌気的解糖に不可欠です。LDH活性はアスコルビン酸によって阻害されます。LDHは、NADHからニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)を再生し、産業においてポリ(乳酸)産生に有用です。酸素の不在下でLDHは、発酵反応に関与し、ピルビン酸から乳酸への反応を触媒し、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NADH)をNAD+に酸化します。したがって、LDHは、嫌気性解糖経路に必須なNAD+ の産生を媒介しています。このように、LDHは、酸素不在下で細胞の生理的機能と生化学的機能を維持する役に立っています。
また、他のL-2-hydroxymonocarboxylic acidの酸化を触媒します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°C、1分間で、1.0 μmolのピルビン酸をL-乳酸へと還元する酵素量です。
アナリシスノート
タンパク量はビウレット法で測定
酵素
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L1254-100KU:
L1254-1KU:
L1254-50KU:
L1254-5KU:
L1254-BULK:
L1254-VAR:
L1254-25KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthew Warren Eggert et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 165(2), 676-686 (2011-06-01)
In order to evaluate the effectiveness of L: -lactate dehydrogenase (LDH) from rabbit muscle as a regenerative catalyst of the biologically important cofactor nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), the kinetics over broad concentrations were studied to develop a suitable kinetic rate
Belén Torrado et al.
Biomedical optics express, 12(7), 3760-3774 (2021-08-31)
We describe a method based on a pair of transmission filters placed in the emission path of a microscope to resolve the emission wavelength of every point in an image. The method can be applied to any type of imaging
Farhana A and Lappin. SL
Biochemistry (2022)
John Jeshurun Michael et al.
Journal of the American Heart Association, 5(3), e002777-e002777 (2016-03-24)
We hypothesized that the functional effects of R206L-a rat analog of the dilated cardiomyopathy (DCM) mutation R205L in human cardiac troponin T (TnT)-were differently modulated by myosin heavy chain (MHC) isoforms and T204E, a protein kinase C (PKC) phosphomimic of
Yicong Cai et al.
Plant biotechnology journal, 16(11), 1878-1891 (2018-03-27)
Starch is the main form of energy storage in higher plants. Although several enzymes and regulators of starch biosynthesis have been defined, the complete molecular machinery remains largely unknown. Screening for irregularities in endosperm formation in rice represents valuable prospect
資料
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein