由来生物
rabbit muscle
品質水準
タイプ
Type III-S
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
≥4,000 units/mg protein
分子量
calculated mol wt 53.2 kDa
その他の活性
3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.01%
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase and aldolase ≤0.001%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
単位の定義
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T2391-VAR-N:
T2391-2MG:
T2391-BULK:
T2391PROC:
T2391-VAR:
T2391-BULK-N:
T2391-PM:
T2391-5MG:
T2391-10MG:
T2391-CP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法