Merck
G8255
Sigma-Aldrich
グルタミン酸-ピルビン酸トランスアミナーゼ ブタ心臓由来
lyophilized powder, ≥75 units/mg protein
別名:
L-アラニン: 2-オキソグルタル酸アミノトランスフェラーゼ, GPT, アラニンアミノトランスフェラーゼ (触媒濃度)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
Beilstein:
3562140
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine heart
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥75 units/mg protein
組成
Protein, 75-95%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
light yellow to yellow
その他の活性
L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%
glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.1%
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルタミン酸-ピルビン酸トランスアミナーゼ(GPT)は、主に肝臓に局在します。
研究分野:細胞シグナリング
アプリケーション
ブタ心臓由来のグルタミン酸-ピルビン酸トランスアミナーゼは、以下の用途に使用されています:
  • 合成3-メチル-2-オキソグルタル酸のラセミ混合物を用いたアミノ基転移アッセイに
  • ヒト胚性腎(HEK293)細胞の培養に使用する細胞培養培地からグルタミン酸を除去するため
  • 乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)共役アラニントランスアミナーゼ(ALT)反応速度論的研究に
生物化学的/生理学的作用
グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ(GPT)は、L-アラニンからα-ケトグルタル酸へのアミノ基の移動を媒介し、その結果、ピルビン酸とグルタミン酸が得られます。それにより、GPTは、糖新生とアミノ酸代謝において重要な役割を果たします。さまざまな種類の腫瘍においてGPTの役割が報告されています。
グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ(GPT)は、体内の大部分の細胞に局在しますが、肝臓に最高濃度で認められます。肝細胞壊死後の血液におけるGPTの放出による肝疾患のマーカーとして利用されています。
単位の定義
1ユニットは、L-アラニンの存在下で、pH 7.6、37°C、1分間に、1.0 μmolのα-ケトグルタル酸をL-グルタミン酸に変換する酵素量です。
物理的形状
クエン酸塩・酢酸塩含有凍結乾燥品
保管および安定性
しっかりと閉めた状態。乾燥状態。施錠するか、有資格者または許可
された者のみがアクセスできる場所に保管してください。
アナリシスノート
タンパク量はビウレット法で測定
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8255-100UN:
G8255-BULK:
G8255-1KU:
G8255-2KU:
G8255-200UN:
G8255-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christoph Mahlert et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(39), 12011-12018 (2007-09-06)
The acidic lipopeptides, including the calcium-dependent antibiotics (CDA), daptomycin, and A54145, are important macrocyclic peptide natural products produced by Streptomyces species. All three compounds contain a 3-methyl glutamate (3-MeGlu) as the penultimate C-terminal residue, which is important for bioactivity. Here
Wei Guo et al.
Cancers, 12(7) (2020-07-15)
Metabolic reprogramming is an essential hallmark of cancer. Besides the "Warburg effect", cancer cells also actively reprogram amino acid metabolism to satisfy high nutritional demands in a nutrient-poor environment. In the glucose-alanine cycle, exogenous alanine taken up by hepatocytes is
A Comprehensive Guide to Toxicology in Nonclinical Drug Development
Faqi A S
Biomarkers journal., 2017 null
Giordano Pula et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 64(3), 167-181 (2005-08-23)
The surface expression of G protein-coupled receptors is regulated by internalization. For many receptors, a constitutive level of internalization in the absence of agonist has been reported. The constitutive internalization of metabotropic glutamate receptor 1a (mGluR1a) has been described, but
A simple and sensitive detection of glutamic-pyruvic transaminase activity based on fluorescence quenching of bovine serum albumin
Chen M, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 103557-103562 (2015)