Merck
G9880
Sigma-Aldrich
グルタミン酸-ピルビン酸トランスアミナーゼ ブタ心臓由来
ammonium sulfate suspension, ≥75 units/mg protein
別名:
L-アラニン: 2-オキソグルタル酸アミノトランスフェラーゼ, GPT, アラニンアミノトランスフェラーゼ (触媒濃度)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
Beilstein:
3562140
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine heart
品質水準
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
≥75 units/mg protein
分子量
42 kDa
その他の活性
L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%
glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.05%
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究領域:細胞シグナル伝達 GPT1 と GPT2 という 2 つの GPT アイソフォームが哺乳類に存在します。(4)
アプリケーション
ブタの心臓由来のグルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼは、ポリエチレングリコール(PEG)水溶液中の L-乳酸濃度を測定するために使用されてきました。(1)(2)(3)
生物化学的/生理学的作用
GPT は、α-ケトグルタル酸とアラニンを、グルタミン酸とピルビン酸に可逆的に転移させる触媒として機能します。また、アミノ酸の代謝と糖新生においても重要な役割を果たしています。(4)
グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ(GPT)は、体内の大部分の細胞に局在しますが、肝臓に最高濃度で認められます。肝細胞壊死後の血液におけるGPTの放出による肝疾患のマーカーとして利用されています。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.6、37°C、1分間に、L-アラニンの存在下で、1.0 μmolのα-ケトグルタル酸をL-グルタミン酸に変換する酵素量です。
物理的形状
pH 6.0の1.8 M (NH}4)2SO4溶液に懸濁
アナリシスノート
タンパク量はビウレット法で測定
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9880-500UN:
G9880-VAR:
G9880-1KU:
G9880PROC:
G9880-100UN:
G9880-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paradoxical Inhibition of Glycolysis by Pioglitazone Opposes the Mitochondriopathy Caused by AIF Deficiency
Benit P, et al.
EBioMedicine, 17, 75?87-75?87 (2017)
Glutamic-Pyruvic Transaminase 1 Facilitates Alternative Fuels for Hepatocellular Carcinoma Growth?A Small Molecule Inhibitor, Berberine
Guo W, et al.
Cancers, 12(7), 1854-1854 (2020)
Biochemical Methods to Assess the Coupling of Brain Energy Metabolism in Control and Disease States
Zechel J, et al.
Journal of Separation Science, 79?98-79?98 null
Martin J J Ronis et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 238(2), 151-162 (2013-04-12)
Metabolic syndrome is often accompanied by development of hepatic steatosis and less frequently by non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) leading to non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Replacement of corn oil with medium chain triacylglycerols (MCT) in the diets of alcohol-fed rats has
Detection of L-Lactate In Polyethylene Glycol Solutions Confirms Identity of Active Site Ligand in Proline Dehydrogenase Structure
Zhang M and Tanner JJ
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 60(0 5), 985?986-985?986 (2004)
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法