詳細
等電点:8.4~8.6
最適pH:7.5
アプリケーション
- タンパク質結合測定に
- オキサロ酢酸デカルボキシラーゼの作用検出に
- 血清中 L-および D-乳酸の測定に
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2500-100KU:
L2500-10KU:
L2500-VAR:
L2500-5KU:
L2500-25KU:
L2500-50KU:
L2500-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法