Merck
L3888
Sigma-Aldrich
Lactobacillus leichmannii(ライヒマン菌)から得られたD-乳酸デヒドロゲナーゼ
lyophilized powder, 150-500 units/mg protein
別名:
(R)-乳酸:NAD+オキシドレダクターゼ, D-LDH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Lactobacillus leichmannii)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
150-500 units/mg protein
組成
Protein, ~50% biuret
その他の活性
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
保管温度
−20°C
詳細
Research area: Cell Signaling
Lactate Dehydrogenase (LDH) is classified as an oxidoreductase and is found in various organisms, including both plants and animals. LDH is widely distributed across all tissues, with high concentrations in muscle, kidney, and liver. The genes encoding LDH are LDHA, LDHB, LDHC, and LDHD. The D-isomer is produced by LDHD. There are two types of D-LDHs: NAD-dependent D-LDHs and FAD-dependent D-LDHs.
アプリケーション
食品産業では食品中のD-乳酸の含量を測定するために、主要な触媒作用は、非蛍光性レサズリンから蛍光の強い物質レゾルフィンへの変換と共役したジアホラーゼによるNADHおよびH+からNAD+への変換と共役しています。
D-Lactic Dehydrogenase from Lactobacillus leichmannii has been used:
  • in lactate dehydrogenase activity for testing the chaperone activity of proteins
  • to test the kinase activities of purified thiamine monophosphate(ThiM)
  • in NADH-coupled steady-state ATPase assay
  • to determine cellular lactate
生物化学的/生理学的作用
It acts as a crucial checkpoint in gluconeogenesis and DNA metabolism. Elevated levels of LDH in the blood have been observed in various conditions, including heart attacks, cancers, liver disease, muscle trauma, anemia, bone fractures, and infections such as encephalitis, human immunodeficiency virus(HIV), and meningitis. LDH also serves as a non-specific marker of tissue turnover, which is a normal metabolic process. Additionally, reduced D-LDH activity has been found in case of mutations in LDHD found in patients with D-lactic acidosis.
D-乳酸デヒドロゲナーゼは、ピルビン酸からD-乳酸への変換を触媒し、同時にNADHをNAD+に酸化します。D-乳酸デヒドロゲナーゼは、逆反応、すなわちD-乳酸からピルビン酸への変換を触媒し、同時にNAD+をNADHに還元することができます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.0、25°C、1分間で、1.0 μmolのピルビン酸をD-乳酸へと還元する酵素量です。
D-乳酸デヒドロゲナーゼは、ピルビン酸からD-乳酸への変換を触媒し、同時にNADHをNAD+に酸化します。 D-乳酸デヒドロゲナーゼは、逆反応、すなわちD-乳酸からピルビン酸への変換を触媒し、同時にNAD+をNADHに還元することができます。
物理的形状
凍結乾燥品(リン酸バッファ-塩を含有)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3888-5KU:
L3888-BULK:
L3888-500UN-PW:
L3888-500UN:
L3888-2.5KU:
L3888-VAR:
L3888-2.5KU-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lactate dehydrogenase D is a general dehydrogenase for D-2-hydroxyacids and is associated with D-lactic acidosis
Shan J, et al.
Nature Communications, 14, 6638-6638 (2023)
Cysteine Deprivation Targets Ovarian Clear Cell Carcinoma Via Oxidative Stress and Iron?Sulfur Cluster Biogenesis Deficit
Novera W, et al.
Antioxidants & Redox Signaling, 33(17), 1191?1208-1191?1208 (2020)
Biochemistry, Lactate Dehydrogenase
Farhana A and Lappin SL
StatPearls [Internet] (2023)
Structural Insights into Mdn1, an Essential AAA Protein Required for Ribosome Biogenesis
Chen Z, et al.
Cell, 175(3), 822?834-822?834 (2018)
A Novel Method for Assessing the Chaperone Activity of Proteins
Hristozova N, et al.
PLoS ONE, 11(8), e0161970-e0161970 (2016)