由来生物
bovine muscle
品質水準
タイプ
Type X
アッセイ
3.0—25.0 mg protein/mL (biuret)
形状
ammonium sulfate suspension
比活性
≥600 units/mg protein
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
activity assay: suitable
色
white
pH
7.5
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
pyruvate kinase ≤0.01%
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
cow ... LDHA(281274) , LDHB(281275)
詳細
Lactate dehydrogenase (LDH) is a key enzyme in the anaerobic metabolic pathway and falls under the class of oxidoreductases. This enzyme is found in a wide range of organisms, including both plants and animals. It is widely distributed across all tissues. LDH is primarily a cytoplasmic enzyme, with particularly high concentrations in muscle, liver, and kidney tissues.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L1378-75KU:
L1378-BULK:
L1378-37.5KU:
L1378-VAR:
L1378-15KU:
L1378-3KU:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法