Merck
L1006
Sigma-Aldrich
L-乳酸デヒドロゲナーゼ ウシ心臓由来
Type XVII, buffered aqueous glycerol solution, ≥400 units/mg protein
別名:
乳酸, (S)-乳酸: NAD+ オキシドレダクターゼ, L-LDH, LD, LDH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bovine heart
品質水準
タイプ
Type XVII
アッセイ
5.0—15.0 mg protein/mL (biuret)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥400 units/mg protein
分子量
140 kDa
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
cell based assay: suitable
不純物
<10 μg/mg protein free ammonium
white
pH
7.5
微量陽イオン
NH4+: ≤10 μg/mg protein
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
glutamic-pyruvic transaminase and glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.02%
pyruvate kinase, myokinase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Research area: Cell signaling. L-LacticDehydrogenase (LDH) is present in the cell cytoplasm. and is part of the glycolytic pathway. Lactate dehydrogenase (LDH) is a ubiquitous molecule found in plants, yeast, mammals, and microorganisms and is a member of the oxidoreductase family. It has five isozymes (LD1 to LD5) and this composition varies in different tissues. LD1 is present at higher concentrations in the heart, kidneys, and erythrocytes. LD5 is found in the liver and skeletal muscles.(2)
アプリケーション
ウシの心臓にあるL-乳酸デヒドロゲナーゼは、R2複合体Rvb1p-Rvb2p、RecAタンパク質および筋小胞体Ca2+-ATPアーゼ(SERCA)のATPアーゼアッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)アイソフォームのレベルの変動は、組織損傷の診断マーカーです。LDHのレベルは、乳牛の病気である乳房炎の検出に役立ちます。ウシ心臓からの色素ベースの精製LDHには分析用途があります。
また、他のL-2-hydroxymonocarboxylic acidの酸化を触媒します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°C、1分間で、1.0 μmolのピルビン酸をL-乳酸へと還元する酵素量です。
物理的形状
pH 7.5の0.025 Mリン酸カリウムバッファ-を含有する50%グリセロ-ルの溶液
アナリシスノート
タンパク量はビウレット法で測定
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
L1006-25KU:
L1006-1KU:
L1006-BULK:
L1006-VAR:
L1006-2.5KU:
L1006-12.5KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of lactate dehydrogenase (LDH) activity in milk by a fluorometric assay
Larsen T
The Journal of Dairy Research, 72(2), 209-216 (2005)
Simultaneous purification of L-malate dehydrogenase and L-lactate dehydrogenase from bovine heart by biomimetic-dye affinity chromatography
Labrou NE and Clonis YD
Bioprocess and Biosystems Engineering, 16(3), 157-161 (1997)
Monica Gallo et al.
Frontiers in bioscience (Landmark edition), 20(8), 1234-1249 (2015-05-12)
Despite the intense scientific efforts made, there are still many tumors that are difficult to treat and the percentage of patient survival in the long-term is still too low. Thus, new approaches to the treatment of cancer are needed. Cancer
Purified E255L mutant SERCA1a and purified PfATP6 are sensitive to SERCA-type inhibitors but insensitive to artemisinins
Cardi D, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(34), 26406-26416 (2010)
Active displacement of RecA filaments by UvrD translocase activity
Petrova V, et al.
Nucleic Acids Research, 43(8), 4133-4149 (2015)
プロトコル
This procedure applies to all products from heart muscle that have a specification for L-Lactic Dehydrogenase activity.