Merck
59747
Sigma-Aldrich
Lactic Dehydrogenase, recombinant 大腸菌由来
≥90 U/mg
別名:
(S)-ラクテート:NAD+オキシドレダクターゼ, L-ラクテートデヒドロゲナーゼ, 乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
形状
powder
比活性
≥90 U/mg
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LDH(乳酸脱水素酵素)、解糖酵素、特に骨格筋、心臓、肝臓、腎臓、脳、肺、赤血球に存在します。5つのアイソエンザイム型があります。LDHは四量体構造を持っています。
アプリケーション
大腸菌由来の組換え乳酸脱水素酵素は、次のように使用されています。
  • 乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)およびリンゴ酸デヒドロゲナーゼ1(MDH1)アッセイおよび架橋アッセイにおいて
  • 結合アッセイによりピルビン酸キナーゼ(PYK)を測定するためのアッセイバッファーを準備するため
  • in vitroでのDltC D-アラニル化アッセイにおいて
生物化学的/生理学的作用
L-乳酸からL-ピルビン酸への変換は、特に酸化的リン酸化によるアデノシン三リン酸(ATP)の合成が中断された場合、低酸素および嫌気性条件で重要です。
L-乳酸デヒドロゲナーゼは、L-乳酸をL-ピルビン酸に変換する反応を触媒しながら、NAD+を還元してNADHおよびH+を生成します。
単位の定義
1 unitは、pH 7.4、25°C、1分間に、(NADHを補因子として)1 μmolのピルビン酸を還元する酵素量に相当します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
59747-VAR:
59747-25MG:
59747-BULK:
59747-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An atypical glycolysis in Clostridium thermocellum
Zhou J, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 39, AEM-04037 (2013)
Circulating biomarkers in malignant melanoma
Advances in Clinical Chemistry, 69, 47-89 (2015)
Cardiac, Vascular, and Skeletal Muscle Systems
Haschek and Rousseaux's Handbook of Toxicologic Pathology (2013)
Lifeng Yang et al.
Med (New York, N.Y.), 3(2), 119-136 (2022-04-16)
Ketogenic diet is a potential means of augmenting cancer therapy. Here, we explore ketone body metabolism and its interplay with chemotherapy in pancreatic cancer. Metabolism and therapeutic responses of murine pancreatic cancer were studied using KPC primary tumors and tumor
A partial reconstitution implicates DltD in catalyzing lipoteichoic acid D-alanylation
Wood BM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(46), 17985-17996 (2018)