安全性情報
L9795
Sigma-Aldrich
乳酸オキシダーゼ from Aerococcus viridans
lyophilized powder
別名:
L-乳酸モノオキシゲナーゼ, 乳酸オキシゲナーゼ, 乳酸オキシダーゼ, 乳酸モノオキシゲナーゼ, 乳酸酸化的デカルボキシラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Aerococcus viridans)
品質水準
形状
lyophilized powder
分子量
80 kDa (gel filtration)
保管温度
−20°C
詳細
乳酸オキシダーゼ(LOX)は、フラビンモノヌクレオチド(FMN)依存性酵素であり、α-ヒドロキシ酸オキシダーゼフラビン酵素ファミリーのメンバーです。
アプリケーション
Aerococcus viridans由来の乳酸オキシダーゼは、以下に使用されています:
  • 細胞外乳酸塩をピルビン酸塩に変換するための培養培地の添加剤として
  • 単一細胞から乳酸塩をプッシュプルノズルシステムを用いて電気化学的に検出するためのガラスビーズへのコーティング
  • 唾液中の乳酸塩を紙ベースのマルチプレックスデバイスを用いて同時比色検出するための多分枝金ナノ粒子(GNP)へのコーティング
生物化学的/生理学的作用
乳酸オキシダーゼ(LOX)は、FMN補因子の存在下でピルビン酸塩および過酸化水素への乳酸塩の酸化を触媒します。この酵素は、この反応で生成される過酸化水素を測定することにより、L-乳酸を間接的に定量するために役立ちます。
単位の定義
1単位は、標準アッセイ条件下において37°Cで毎分1mモルの過酸化水素を生成する酵素量として定義されます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L9795-BULK:
L9795-100UN:
L9795-500UN:
L9795-VAR:
L9795-50UN:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicholas X Williams et al.
Nature electronics, 4(4), 261-268 (2022-04-05)
Electronic waste can lead to the accumulation of environmentally and biologically toxic materials and is a growing global concern. Developments in transient electronics-in which devices are designed to disintegrate after use-have focused on increasing the biocompatibility, whereas efforts to develop
Ingar Leiros et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 62(Pt 12), 1185-1190 (2006-12-05)
The crystal structure of L-lactate oxidase (LOX) from Aerococcus viridans has been determined at 2.1 A resolution. LOX catalyzes the flavin mononucleotide (FMN) dependent oxidation of lactate to pyruvate and hydrogen peroxide. LOX belongs to the alpha-hydroxy-acid oxidase flavoenzyme family;
Lin Zhou et al.
Analytical chemistry, 93(24), 8680-8686 (2021-06-10)
Metabolism of a single cell, even within the same organization, differs from other cells by orders of magnitude. Single-cell analysis provides key information for early diagnosis of cancer as well as drug screening. Any slight change in the microenvironment may
Melissa Conti Mazza et al.
Journal of neurochemistry, 162(3), 245-261 (2022-06-18)
Human DJ-1 is a cytoprotective protein whose absence causes Parkinson's disease and is also associated with other diseases. DJ-1 has an established role as a redox-regulated protein that defends against oxidative stress and mitochondrial dysfunction. Multiple studies have suggested that
Cyrielle L Bouchez et al.
STAR protocols, 3(2), 101403-101403 (2022-05-24)
Lactate is a central metabolite in energy metabolism and is also involved in cell signaling and epigenetic regulations. Here, we describe an NADH-independent enzymatic assay allowing rapid, selective, and sensitive quantification of L-lactate down to the pmol range. We detail
資料
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
PEDOT:PSSや極性グリコール側鎖を持つ新規共役ポリマーは、電気化学的酵素センシングや低電力電気生理学的測定などへの応用が期待されています。