Merck
G7141
Sigma-Aldrich
グルコースオキシダーゼ from Aspergillus niger
greener alternative
Type X-S, lyophilized powder, 100,000-250,000 units/g solid (without added oxygen)
別名:
β-D-グルコース:酸素 1-オキシドレダクターゼ, G.Od., GOx
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type X-S
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
100,000-250,000 units/g solid (without added oxygen)
分子量
160 kDa
組成
Protein, ≥65%
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
Catalase ≤5 units/mg protein
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フラボタンパク質であるグルコースオキシダーゼ(GOX)の質量は、約130〜175kDaです。一部の真菌および昆虫はGOXを生成することができます。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、燃料電池研究に使用する際のエネルギー効率および廃棄物抑制を改善しています。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事をご覧ください。
分子量:160 kDa(ゲルろ過物)
pl:4.2
吸光係数:E1% = 16.7 (280 nm)
Aspergillus niger由来のグルコースオキシダーゼは、分子量各80 kDaの2つの同じサブユニットから成る二量体です。各サブユニットには、1つのフラビンアデニンジヌクレオチド分子および1つの鉄イオンが含まれています。この酵素は、約16%の天然糖および2%のアミノ糖を含む糖タンパク質です。この酵素には3つのシステイン残基および8つのN結合グルコシル化潜在部位も含まれています
グルコースオキシダーゼはD-アルドヘキソース、モノデオキシ-D-グルコースおよびメチル-D-グルコースをさまざまな速度で酸化させる能力があります。
グルコースオキシダーゼの最適pHは5.5ですが、広い活性範囲(ph 4~7)を持ちます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースに特異的で、KMは33~110 mMです。
グルコースオキシダーゼは活性因子を必要としませんが、Ag+、Hg2+、Cu2+、フェニル水銀アセテートおよび p-クロロ水銀ベンゾエートで阻害されます。グルコースオキシダーゼは非金属SH試薬では阻害されません。N-エチルマレイミド、イオドアセテートおよびイオドアセトアミド。
グルコースオキシダーゼは溶液中のD-グルコースの酵素的測定に使用できます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースをD-グルコノ乳酸および過酸化水素に酸化し、ホースラディッシュペルオキシダーゼがグルコース測定の際の共役酵素としてしばしば使用されます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースに特異的ですが、D-グルコースの溶液はα-D-グルコースとして定量でき、β-D-グルコースが酵素的反応で消費されるとα-D-グルコースはβ-D-グルコースに変旋光します。
アプリケーション
クロコウジカビAspergillus niger由来グルコースオキシダーゼは以下の用途に使用されています:
  • グルコースオキシダーゼ(GO)法によるグルコース含量測定(グルコースオキシダーゼ)のためのGO試薬
  • 酸化ストレスモデルを構築するためのヒト腎癌細胞株の活性化
  • 生体電極の分析性能に対するペースト中の影響を研究
グルコースオキシダーゼは、食品および製薬業界で広く使用されており、またグルコースバイオセンサーの主要な成分でもあります。
生物化学的/生理学的作用
グルコースオキシダーゼ(GOX)は、D-グルコースをD-グルコノラクトンおよび過酸化水素に酸化します。過酸化水素はGOXの触媒生成物であり、抗菌剤および抗真菌剤として作用します。本化合物は安全であり、パン製造、乾燥卵粉製造、ワイン製造、グルコン酸製造など複数の産業用途で使用することができます。本化合物は電気化学的活性を有しているため、グルコースセンサーおよび燃料電池の用途で非常に重要です。
グルコースオキシダーゼは、電子受容体としての分子酸素により、β-d-グルコースからd-グルコノ-β-ラクトンおよび過酸化水素への酸化を触媒します。
品質
微量のアミラ-ゼ, マルタ-ゼ, グリコゲナ-ゼ, インベルタ-ゼ, ガラクト-スオキシダ-ゼを含有する場合があります。
単位の定義
1単位はpH 5.1、35°Cで、毎分1.0 μモルのβ-D-グルコースをD-グルコノラクトンとH2O2に酸化し、毎分22.4 μLのO2吸収と等価です。反応混合物を酸素で飽和した場合には、活性は100%まで増加する可能性があります。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G7141-1MU:
G7141-2500MU:
G7141-VAR:
G7141-10KU:
G7141-2.5MU:
G7141-500KU:
G7141-250KU:
G7141-BULK:
G7141-50KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Interspecies Interactions Determine the Impact of the Gut Microbiota on Nutrient Allocation in Drosophila melanogaster
Newell PD, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 80(2), 788-796 (2014)
Glucose biosensors based on the immobilization of copper oxide and glucose oxidase within a carbon paste matrix
Luque GL, et al.
Talanta, 66(2), 467-471 (2005)
Raluca-Elena Munteanu et al.
Scientific reports, 9(1), 15196-15196 (2019-10-28)
If the analyte does not only change the electrochemical but also the optical properties of the electrode/solution interface, the spatial resolution of an electrochemical sensor can be substantially enhanced by combining the electrochemical sensor with optical microscopy. In order to
Ectopic Expression of Human MutS Homologue 2 on Renal Carcinoma Cells Is Induced by Oxidative Stress with Interleukin-18 Promotion via p38 Mitogen-activated Protein Kinase (MAPK) and c-Jun N-terminal Kinase (JNK) Signaling Pathways
Mo C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(23), 19242-19254 (2012)
Ewa Szczęsna et al.
European journal of cell biology, 95(12), 521-530 (2016-09-10)
End-binding proteins are capable of tracking the plus-ends of growing microtubules (MTs). The motor protein Ncd, a member of the kinesin-14 family, interacts with EB1 protein and becomes a non-autonomous tip-tracker. Here, we attempted to find out whether at least
プロトコル
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.