Merck
P8250
Sigma-Aldrich
ペルオキシダーゼ from horseradish
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
別名:
ドナー:過酸化水素オキシドレダクターゼ, 西洋ワサビペルオキシダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
由来生物
horseradish
品質水準
タイプ
Type II
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
分子量
~44 kDa
溶解性
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
H2O: soluble
吸光度比
RZ ≥1.8
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI Key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
西洋ワサビペルオキシダ-ゼは西洋ワサビ(Amoracia rusticana)の根から単離された酵素で、ペルオキシダ-ゼのフェロプロトポルフィリン類に属します。HRPは4個のジスルフィド架橋結合を有する1本のポリペプチドです。18%の糖を含む糖タンパク質です。糖の組成はガラクト-ス、アラビノ-ス、キシロ-ス、フコ-ス、マンノ-ス、マンノサミン、ガラクトサミンからなり、個々のアイソザイムによって異なります。 この酵素の分子量(約44 kDa)には、ポリペプチド鎖(33,890 Da)、ヘミン+Ca2+(約700 Da)、糖(約9,400 Da)が含まれます。HRPには少なくとも7種類のアイソザイムが存在します。 西洋ワサビペルオキシダ-ゼアイソザイムの等電点は3.0~9.0です。
アプリケーション
ホースラディッシュペルオキシダーゼ(HRP)は、セイヨウワサビの根から単離されました(Amoracia rusticana)。 ウェスタンブロット、ELISA および免疫組織化学などの生化学アプリケーションに使用されています。 ホースラディッシュペルオキシダーゼは、タンパク質などの標的分子の弱いシグナルを増幅させその検出可能性を向上させます。 ホースラディッシュペルオキシダーゼ製品である P8250 は、炎症歯肉における非経口抗原の研究およびエボラウイルスの糖タンパク質毒性の研究に使用されています。
本酵素は、成熟した Tall Fescue の葉身抽出物のペルオキシダーゼアッセイにおいて比較に使用されています。また、H2O2 産生の測定にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
HRP は過酸化水素(H2O2)と容易に結合し、その生成物 [HRP-H2O2] 複合体は幅広い種類の水素供与体を酸化することができます。至適 pH は 6.0~6.5 で、酵素は 5.0~9.0 の pH 範囲で最も安定です。HRP は、グルタルアルデヒド、過ヨウ素酸塩酸化、ジスルフィド結合を含むいくつかの異なる方法で抗体コンジュゲートを形成することが可能であり、アミノおよびチオール架橋剤も使用できます。β-ガラクトシダーゼおよびアルカリホスファターゼ酵素標識よりも小さく安定です。このため最も望ましい標識となっています。また、グリコシル化により非特異的結合がさらに低下します。溶液中のグルコースおよび過酸化物の同定にも使用されます。アジ化ナトリウム、シアン化物、L-シスチン、二クロム酸塩、エチレンチオウレア、ヒドロキシルアミン、硫化物、バナジン酸、p-アミノ安息香酸および Cd2+、Co2+、Cu2+、Fe3+、Mn2+、Ni2+、Pb2+ イオンは酵素活性を阻害することが見出されています。
ホースラディッシュペルオキシダーゼを基質とインキュベーションすると、標的分子の着色、蛍光または発光誘導体が生成し定量が可能となります。 ホースラディッシュペルオキシダーゼは、cydAB 変異体において阻害レベルをわずかに低減させることが示されています。
品質
予備試験では、少なくとも5種類のアイソザイムが含まれることが示されています。
単位の定義
1ピロガロールユニットは、pH 6.0、20°Cで 20秒あたり1.0 mgのプルプロガリンをピロガロールから生成する酵素量です。
アナリシスノート
RZ(Reinheitszahl)値は、0.5~1.0 mg/mL脱イオン水溶液で測定したA403/A275の吸光度比です。これはヘミン含量を測定するもので、酵素活性を測定するものではありません。RZ値の高い標品でも酵素活性が低いことがあります。
その他情報
ペルオキシダーゼに関する詳細情は、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8250-BULK:
P8250-25KU:
P8250-VAR:
P8250-50KU:
P8250-500KU:
P8250-100KU:
P8250-200KU:
P8250-5KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J W Macadam et al.
Plant physiology, 99(3), 872-878 (1992-07-01)
Cessation of cell expansion has been associated with cell wall cross-linking reactions catalyzed by peroxidase. This study utilized two genotypes of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) that differ in length of the leaf elongation zone to investigate the relationship between
S M Mallison et al.
Infection and immunity, 56(4), 823-830 (1988-04-01)
In vitro experimentation indicates that periodontitis-associated bacteria contain potent polyclonal B-cell activators (PBA). We reasoned that if PBA were operative in vivo, plasma cells specific for nonoral antigens should be present in the inflamed gingival tissues, which are characterized by
W E Bullock et al.
The Journal of experimental medicine, 165(1), 195-210 (1987-01-01)
The principal host cell of H. capsulatum (Hc) is the M phi within which the pathogenic yeast phase of the fungus multiplies during active disease. The initial interaction between Hc yeasts and M phi therefore is a crucial step in
Chuan Chiang-Ni et al.
Journal of microbiology, immunology, and infection = Wei mian yu gan ran za zhi, 49(6), 837-842 (2015-02-05)
The phenotypic heterogeneity of the human pathogen Streptococcus pyogenes [group A streptococcus (GAS)] is associated with bacterial virulence variation. During invasive GAS infection, mutations in the two-component regulatory system covR/covS leads to increases in hyaluronic acid capsule production, virulence genes
Nancy J Sullivan et al.
Journal of virology, 79(1), 547-553 (2004-12-15)
Ebola virus infection causes a highly lethal hemorrhagic fever syndrome associated with profound immunosuppression through its ability to induce widespread inflammation and cellular damage. Though GP, the viral envelope glycoprotein, mediates many of these effects, the molecular events that underlie
資料
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
プロトコル
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.
To measure alcohol oxidase activity, this assay uses 2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and a continuous spectrophotometric rate determination at 405 nm.
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
すべて表示