product name
4-アミノフタルヒドラジド,
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
形状
powder
mp
300 °C (lit.)
溶解性
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES記法
Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI Key
HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- chemiluminescence-based reactive oxygen species (ROS) assay in bone marrow (BM) neutrophils post-Yersinia pseudotuberculosis infection
- neutrophil ROS assays post-K. pneumonia exposure
- neutrophil ROS assays in response to formylated-methionine-leucine-proline
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8264-VAR:
A8264-10G:
A8264-250MG:
A8264-1G:
A8264-BULK:
A8264-5G:
試験成績書(COA)