Merck
A8511
Sigma-Aldrich
ルミノール
≥97% (HPLC)
別名:
3-アミノフタルヒドラジド, 5-アミノ-2,3-ジヒドロ-1,4-フタラジンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7N3O2
CAS番号:
分子量:
177.16
Beilstein:
383929
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder or chunks
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES記法
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI Key
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルミノールは化学発光物質で、環状アシルヒドラジド類に属しています。酸化剤により酸化されると、化学発光を呈します。ルミノールは吐き気、嘔吐や、目や皮膚の刺激を伴うことがあります。
アプリケーション
ルミノールは化学発光測定に用いられています。
特徴および利点
金属カチオン、血液、グルココルチコイドなどの化学発光分析に用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8511-1G:
A8511-VAR:
A8511-25G:
A8511-BULK:
A8511-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reference values of reactive oxygen species in seminal ejaculates using chemiluminescence assay
Agarwal A, et al.
Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 32(12), 1721-1729 (2015)
Luminol-based chemiluminescent signals: clinical and non-clinical application and future uses
Khan P, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 173(2), 333-355 (2014)
Christophe A Marquette et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 385(3), 546-554 (2006-05-23)
This critical review discusses the results published between 2000 and 2005 on the development of analytical systems based on the luminol chemiluminescent and electrochemiluminescent reactions. An increasing number of non-specific detection systems based on the enhancing, inhibiting or catalysing effect
Feng-Ming Hsu et al.
Scientific reports, 5, 10291-10291 (2015-05-20)
Esophageal cancer patients with pathological complete response (pCR) to neoadjuvant chemoradiation (CRT) have favorable outcomes. Currently, there was no reliable biomarker predicting the response to CRT. Perioperative circulating mRNA may be associated with prognosis, but its application for predicting treatment
Fuan Wang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(50), 16030-16036 (2012-10-20)
The Cu(2+)-dependent ligation DNAzyme is implemented as a biocatalyst for the colorimetric or chemiluminescence detection of Cu(2+) ions, Hg(2+) ions, or cocaine. These sensing platforms are based on the structural tailoring of the sequence of the Cu(2+)-dependent ligation DNAzyme for