おすすめの製品
タイプ
Type VI-A
品質水準
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
950-2000 units/mg solid (using ABTS)
分子量
~44 kDa
溶解性
0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0)
H2O: soluble
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI Key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
関連事項
単位の定義
調製ノート
アナリシスノート
その他情報
インヒビター
基質
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6782-100MG:
P6782-50MG:
P6782-BULK:
P6782-5MG:
P6782-25MG:
P6782-10MG:
P6782-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
プロトコル
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
2,2'-アジノ-ビス(3-エチルベンズチアゾリン-6-スルホン酸)を基質として用いたペルオキシダーゼのアッセイ手順の標準化
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.