Merck
P2088
Sigma-Aldrich
ペルオキシダーゼ from horseradish
Highly stabilized, essentially salt-free, lyophilized powder, 200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
別名:
ドナー:過酸化水素オキシドレダクターゼ, 西洋ワサビペルオキシダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
horseradish
品質水準
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
分子量
~44 kDa
吸光度比
RZ 2.6-3.4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI Key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
西洋ワサビペルオキシダ-ゼは西洋ワサビ(Amoracia rusticana)の根から単離された酵素で、ペルオキシダ-ゼのフェロプロトポルフィリン類に属します。HRPは4個のジスルフィド架橋結合を有する1本のポリペプチドです。18%の糖を含む糖タンパク質です。糖の組成はガラクト-ス、アラビノ-ス、キシロ-ス、フコ-ス、マンノ-ス、マンノサミン、ガラクトサミンからなり、個々のアイソザイムによって異なります。 この酵素の分子量(約44 kDa)には、ポリペプチド鎖(33,890 Da)、ヘミン+Ca2+(約700 Da)、糖(約9,400 Da)が含まれます。HRPには少なくとも7種類のアイソザイムが存在します。 西洋ワサビペルオキシダ-ゼアイソザイムの等電点は3.0~9.0です。
アプリケーション
ホースラディッシュ由来ペルオキシダーゼは、モノリグノールのカップリングメカニズムを検証するための脱水素ポリマー(DHP)を用いた研究で使用されています。 本化合物は、ホースラディッシュペルオキシダーゼ模倣DNAザイムを創出することにより、microRNA(miRNA)を検出する比色法の開発にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ホースラディッシュペルオキシダーゼは、アセトアミノフェンおよびカルダノールなど様々な物質の重合化を触媒することが示されています。
注意
低pH、高温でも活性を維持します。
単位の定義
1ピロガロールユニットは、pH 6.0、20°Cで 20秒あたり1.0 mgのプルプロガリンをピロガロールから生成する酵素量です。
調製ノート
第1級アミンの化学的保護によって安定化されています。
アナリシスノート
RZ(Reinheitszahl)値は、0.5~1.0 mg/mL脱イオン水溶液で測定したA403/A275の吸光度比です。これはヘミン含量を測定するもので、酵素活性を測定するものではありません。RZ値の高い標品でも酵素活性が低いことがあります。
その他情報
ペルオキシダーゼに関する詳細情は、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2088-BULK:
P2088-10KU:
P2088-5KU:
P2088-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanqin Wen et al.
Analytical chemistry, 84(18), 7664-7669 (2012-08-30)
We present a highly sensitive colorimetric method for microRNA (miRNA) detection. This method is based on a rolling-circle amplification (RCA) DNA machine, which integrates RCA, nicking enzyme signal amplification and DNAzyme signal amplification. The DNA machine is triggered by the
D W Potter et al.
Molecular pharmacology, 29(2), 155-162 (1986-02-01)
Horseradish peroxidase catalyzed the polymerization of acetaminophen. Addition of reduced glutathione (GSH) to reaction mixtures resulted in decreased polymerization and formation of minor amounts of GSH-acetaminophen conjugates. The conjugates were identified as 3-(glutathion-S-yl)acetaminophen and 3-(glutathion-S-yl)diacetaminophen. Horseradish peroxidase also catalyzed polymerization
Keehoon Won et al.
Biomacromolecules, 5(1), 1-4 (2004-01-13)
Horseradish peroxidase-catalyzed polymerization of cardanol in aqueous organic solvent was investigated in the presence of a redox mediator. Cardanol is a phenol derivative from a renewable resource mainly having a C15 unsaturated hydrocarbon chain with mostly 1-3 double bonds at
Sun-Joo Moon et al.
Phytochemistry, 82, 15-21 (2012-08-14)
In this study, dehydrogenative polymers (DHP) were synthesized in vitro through dehydrogenative polymerization using different ratios of coniferyl alcohol (CA) and sinapyl alcohol (SA) (10:0, 8:2, 6:4, 2:8, 0:10), in order to investigate the monolignol coupling mechanism in the presence
Jane M Natividad et al.
PloS one, 4(7), e6472-e6472 (2009-08-04)
Excessive uptake of commensal bacterial antigens through a permeable intestinal barrier may influence host responses to specific antigen in a genetically predisposed host. The aim of this study was to investigate whether intestinal barrier dysfunction induced by indomethacin treatment affects
資料
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
プロトコル
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
2,2'-アジノ-ビス(3-エチルベンズチアゾリン-6-スルホン酸)を基質として用いたペルオキシダーゼのアッセイ手順の標準化
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.