Merck
C5896
Sigma-Aldrich
コリンオキシダーゼ from Alcaligenes sp.
lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
別名:
コリン:酸素 1-オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥10 units/mg solid
分子量
~95 kDa
テクニック
cell based assay: suitable
適合性
suitable for assay of choline
suitable for molecular biology
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Alcaligenes sp.由来のコリンオキシダーゼは、以下に使用されています:
  • キチン膜で構築されたコリンバイオセンサーの研究や、コリンエステラーゼ阻害活性の測定といったアプリケーション
  • コリンオキシダーゼと共有結合したフラビンの光反応に関する分光学的な研究
  • 脳組織ホモジネートにおけるコリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)活性を測定するためのリン酸緩衝生理食塩水(PBS)の成分として
  • オートタキシン(ATX)によって生成されるコリンをATX活性アッセイにより測定するため、およびホスホリパーゼ-D(PLD)によって生成されるコリンををPLD活性アッセイにより測定するため
生物化学的/生理学的作用
コリンオキシダーゼは、コリンの 4 電子酸化を触媒し、中間体としてベタイン-アルデヒドを、第一電子アクセプターとして分子状酸素を伴い、グリシン-ベタインを生成します。本酵素はまた、基質としてベタイン-アルデヒドを受容します。これは、コリンからアルデヒド中間体、およびベタイン-アルデヒドからグリシン-ベタインへの変換における反応メカニズムの研究を可能にします。本酵素は、分子量約 72,000 Da(ゲルろ過)または 66,000 Da(SDS ゲル電気泳動)のフラボタンパク質です。
物性
等電点:4.1 ± 0.1
ミカエリス定数:2.84 x 10¯3M (コリン)、5.33 x 10¯3M (ベタインアルデヒド)
構造:1 モルの酵素に 1 モルの FAD が共有結合しています
阻害剤:p-クロロ第二水銀安息香酸、Cu++、Co++、Hg++、Ag+
至適 pH8.0~8.5
至適温度:40~ 45°C
pH 安定性:pH 7.0~9.0(30°C、2時間)
温度安定性:37°C以下(pH 7.5、10分)
単位の定義
1ユニットは、pH 8.0、37°C、1分間に、1 μmolのコリンを酸化してベタインアルデヒドを生成し、1 μmolのH2O2を生じる酵素量です。注:コリンオキシダーゼによるコリンからベタインへの変換中に、コリン1 μmolあたり2 μmolのH2O2が生じます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5896-100UN:
C5896-500UN:
C5896-50UN:
C5896-BULK:
C5896-VAR:
C5896-1KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bo-Chuan Hsieh et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 45(4), 673-678 (2007-03-03)
An amperometric flow-injection choline biosensor was assembled utilizing natural chitinous membrane as the supporting material for biocatalyst immobilization, and the membrane was purified from Taiwanese soldier crab, Mictyris brevidactylus. The chitinous membrane (<50.0 microm in thickness) was covalently immobilized with
M Ohta-Fukuyama et al.
Journal of biochemistry, 88(1), 197-203 (1980-07-01)
Choline oxidase from Alcaligenes sp. catalyzed the oxidation of choline and betaine aldehyde to betaine with concomitant consumption of oxygen and production of hydrogen peroxide. The values of Km for choline and betaine aldehyde were 0.87 and 6.2 mM, respectively.
S Pundir et al.
Analytical biochemistry, 427(1), 26-32 (2012-05-09)
A bienzymatic choline biosensor was constructed by coimmobilizing acetylcholinesterase (AChE) and choline oxidase (ChO) onto nanocomposite of carboxylated multiwalled carbon nanotubes (c-MWCNTs) and zirconium oxide nanoparticles (ZrO(2)NPs) electrodeposited on the surface of a glassy carbon electrode (GCE) and using it
S Ikuta et al.
Journal of biochemistry, 82(6), 1741-1749 (1977-12-01)
Choline oxidase was purified from the cells of Arthrobacter globiformis by fractionations with acetone and ammonium sulfate, and column chromatographies on DEAE-cellulose and on Sephadex G-200. The purified enzyme preparation appeared homogeneous on disc gel electrophoresis. The enzyme was a
Giovanni Gadda
Biochimica et biophysica acta, 1646(1-2), 112-118 (2003-03-15)
Choline oxidase catalyzes the four-electron oxidation of choline to glycine-betaine, with betaine-aldehyde as intermediate and molecular oxygen as primary electron acceptor. The enzyme is capable of accepting betaine-aldehyde as a substrate, allowing the investigation of the reaction mechanism for both