テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(N)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c3ccco3
InChI
1S/C16H16N4O8S.Na/c1-26-19-9(8-3-2-4-27-8)12(21)18-10-13(22)20-11(15(23)24)7(5-28-16(17)25)6-29-14(10)20;/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H2,17,25)(H,18,21)(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI Key
URDOHUPGIOGTKV-JTBFTWTJSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C4417-500MG:
C4417-BULK:
C4417-5G:
C4417-1G:
C4417-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)