アッセイ
90.0-105.0%
形状
powder or crystals
含みます
~10% sodium carbonate as stabilizer
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(C)(O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C[n+]3ccccc3)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c4csc(N)n4)C(O)=O
InChI
1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1
InChI Key
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C3809-VAR:
C3809-5G:
C3809-BULK:
C3809-1G:
試験成績書(COA)