Merck
T4014
Sigma-Aldrich
トブラマイシン
Aminoglycoside antibiotic
別名:
O-[3-アミノ-3-デオキシ-α-D-グルコピラノシル-(1→6)]-O-[2,6-ジアミノ-2,3,6-トリデオキシ-α-D-リボヘキソピラノシル-(1→4)]-2-デオキシ-D-ストレプタミン, ネブラマイシン因子6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H37N5O9
CAS番号:
分子量:
467.51
Beilstein:
1357507
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281626
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
Streptomyces tenebrarius
品質水準
フォーム
powder
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
濃度
≥900 μg/mg (anhydrous)
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI Key
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トブラマイシンは、Streptomyces tenebrariusによって生成されるアミノグリコシド系広域抗生物質です。グラム陰性菌、特にPseudomonas(シュードモナス)種に対して効果的です。
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
トブラマイシンは以下に使用されています。
  • バクテリオファージに感染したバイオフィルムに対するトブラマイシンの効果を研究するため
  • Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)株に対する抗生物質の効果を研究するため
  • 比較抗生物質として
生物化学的/生理学的作用
トブラマイシンは、30Sリボソームサブユニット上の2つのアミノグリコシド結合部位の1つに不可逆的に結合し、細菌のたんぱく質合成を阻害します。トブラマイシンは、16S rRNA(リボソームRNA)に結合することにより細菌膜を不安定化する可能性もあります。転座を抑制し、ミスコードを誘発します。
トブラマイシンは、Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)肺感染症の治療に使用され、尿路感染症、婦人科感染症、腹膜炎、心内膜炎、肺炎、敗血症、呼吸器感染症、骨髄炎、およびその他の軟部組織感染症の治療に他の抗生物質と組み合わせて使用されます。副鼻腔感染症の有望な治療法です。
トブラマイシンはアミノグリコシド系です。
作用機序: 70Sリボソ-ムサブユニットへの結合、トランスロケ-ションの阻害、ミスコ-ディングの誘発。
活性スペクトル: グラム陰性菌。腸球菌に対しては効果を示しません。
その他情報
容器は、乾燥してよく換気された場所にしっかり密閉して保持します。乾燥した場所に保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
T4014-250MG:
T4014-100MG:
T4014-VAR:
T4014-25MG:
T4014-500MG:
T4014-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C Formosa et al.
Scientific reports, 2, 575-575 (2012-08-16)
Drug resistance is a challenge that can be addressed using nanotechnology. We focused on the resistance of the bacteria Pseudomonas aeruginosa and investigated, using Atomic Force Microscopy (AFM), the behavior of a reference strain and of a multidrug resistant clinical
Eric G Romanowski et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 32(2), 119-126 (2015-11-07)
The goals of the current study were to determine the in vitro antibacterial activity of tigecycline against multiple clinically relevant ocular pathogens and to evaluate the in vivo ocular tolerability and efficacy of 0.5% tigecycline in a methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Lindsey B Coulter et al.
Viruses, 6(10), 3778-3786 (2014-10-07)
Bacteriophage infection and antibiotics used individually to reduce biofilm mass often result in the emergence of significant levels of phage and antibiotic resistant cells. In contrast, combination therapy in Escherichia coli biofilms employing T4 phage and tobramycin resulted in greater
Quentin Vicens et al.
Journal of molecular biology, 326(4), 1175-1188 (2003-02-19)
Aminoglycosides are antibacterial molecules that decrease translation accuracy by binding to the decoding aminoacyl-tRNA site (A site) on 16S ribosomal RNA. We have solved the crystal structure of an RNA fragment containing the A site bound to geneticin at 2.40A
R D Meyer et al.
Applied microbiology, 22(6), 1147-1151 (1971-12-01)
Tobramycin (factor 6 of the nebramycin complex) is a new aminoglycoside antibiotic isolated from Streptomyces tenebrarius which is active against S. aureus, Enterobacteriaceae, and Pseudomonas aeruginosa. Susceptibility to tobramycin of 96 strains of P. aeruginosa, including 45 recent isolates from