certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 333
traceable to Ph. Eur. T1500000
traceable to USP 1667508
APIファミリー
tobramycin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI Key
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
作用機序: 70Sリボソ-ムサブユニットへの結合、トランスロケ-ションの阻害、ミスコ-ディングの誘発。
活性スペクトル: グラム陰性菌。腸球菌に対しては効果を示しません。
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHR1079-1G-PW:
PHR1079-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック