Merck
B5264
Sigma-Aldrich
カナマイシン B 硫酸塩
aminoglycoside antibiotic
別名:
ベカナマイシン 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H37N5O10 · xH2SO4
分子量:
483.51 (free base basis)
Beilstein:
5235274
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281654
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
形状
powder or crystals
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O10.H2O4S/c19-2-6-11(26)12(27)9(23)17(30-6)32-15-4(20)1-5(21)16(14(15)29)33-18-13(28)8(22)10(25)7(3-24)31-18;1-5(2,3)4/h4-18,24-29H,1-3,19-23H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1
InChI Key
YGTPKDKJVZOVCO-KELBJJLKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
カナマイシンB耐性遺伝子(neoR、kanR)で形質転換された細胞のための選択剤として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
カナマイシンBは、カナマイシンAの2-アミノ,2-デオキシ-アナログであるアミノグリコシド系抗生物質です。作用機序:70Sリボソ-ムサブユニットに結合し、転座を阻害し、ミスコ-ディングを引き起こします。抗菌スペクトル:グラム陰性菌、グラム陽性菌、マイコプラズマ。
作用機序:生成物は70Sリボソームサブユニットに結合して作用し、転座を阻害するとともにミスコーディングを誘発します。
耐性機序:アミノグリコシド修飾酵素(アセチルトランスフェラーゼ、ホスホトランスフェラーゼ、ヌクレオチジルトランスフェラーゼなど)は、この抗生物質を変化させることができ、リボソームとの相互作用を妨げます。
抗菌スペクトル:硫酸カナマイシンは、グラム陰性菌、グラム陽性菌、およびマイコプラズマに有効です。
調製ノート
硫酸カナマイシンは50 mg/mLで水にやや溶けやすく、透明な溶液になります。アルコール、アセトン、クロロホルム、エーテルおよび酢酸エチルにはほとんど溶けません。1%水溶液のpHは6.5~8.5です。滅菌溶液は、.2μmフィルターを通す無菌ろ過によって調製できます。
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B5264-250MG:
B5264-1G:
B5264-VAR:
B5264-BULK:
B5264-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New publication: HortScience. "Kanamycin Sensitivity of Mango Somatic Embryos."
Helena Mathews and Richard E. Litz
Hortscience: a Publication of the American Society For Horticultural Science Hortscience, 25, 965-966 (1990)
L D Owens
Plant physiology, 67(6), 1166-1168 (1981-06-01)
Two kanamycin-resistant variants of Nicotiana tabacum were derived by culturing seedling leaf sections on a shoot-inducing medium containing kanamycin. The variants displayed a higher resistance to the structurally related antibiotic streptomycin than to kanamycin. The resistance phenotype was expressed when
Scott McAuley et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1274-1282 (2019-07-08)
Common approaches to antibiotic discovery include small-molecule screens for growth inhibition in target pathogens and screens for inhibitors of purified enzymes. These approaches have a shared intent of seeking to directly target a vital Achilles heel in a pathogen of
Siddhi Gupta et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 63(11) (2019-08-21)
Interkingdom polymicrobial biofilms formed by Gram-positive Staphylococcus aureus and Candida albicans pose serious threats of chronic systemic infections due to the absence of any common therapeutic target for their elimination. Herein, we present the structure-activity relationship (SAR) of membrane-targeting cholic
Kumar Sachin Singh et al.
Nature, 589(7843), 597-602 (2020-12-29)
Isoprenoids are vital for all organisms, in which they maintain membrane stability and support core functions such as respiration1. IspH, an enzyme in the methyl erythritol phosphate pathway of isoprenoid synthesis, is essential for Gram-negative bacteria, mycobacteria and apicomplexans2,3. Its