Merck
60615
Sigma-Aldrich
カナマイシン硫酸塩
mixture of Kanamycin A (main component) and Kanamycin B and C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H36-37N4-5O10-11 · H2SO4
CAS番号:
Beilstein:
3874279
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281654
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
フォーム
powder or crystals
有効性
≥750 units per mg (calculated with reference to dried substance)
強熱残分
≤0.5% (as SO4)
損失
≤1.5% loss on drying
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI Key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
詳細
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
硫酸カナマイシンは、ストレプトマイセス・カナマイセティカス(Streptomyces kanamyceticus)に由来する広域スペクトル・アミノグリコシド抗生物質です。 カナマイシン・エスクリン・アジド寒天培地上のD群連鎖球菌の単離と、カナマイシン培地上のネオマイシン・ホスホトランスフェラーゼを含む形質転換植物細胞の選択のための培地中添加剤として使用されます。†† 硫酸カナマイシンは、カナマイシンB耐性遺伝子で形質転換された細胞のための選択剤としても使用できます。 100 μg/mLの細胞培養用途に使用することを推奨します。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:生成物は70Sリボソーム・サブユニットに結合して作用し、転座を阻害するとともにミスコーディングを誘発します。
抵抗機構:アミノグリコシド修飾酵素(アセチルトランスフェラーゼ、ホスホトランスフェラーゼ、ヌクレオチジルトランスフェラーゼを含む)はこの抗生物質を変化させ、リボソームとの相互作用を妨げることができます。
抗菌スペクトル:硫酸カナマイシンは、グラム陰性菌、グラム陽性菌、およびマイコプラズマに有効です。
包装
5 g、25 g
注意
溶液は37°Cで約5日間安定です。 水性ストック溶液は2~8°Cで保存すると長期保存できます。
調製ノート
硫酸カナマイシンは50 mg/mLで水に溶け、透明な溶液を生成します。 アルコール、アセトン、クロロホルム、エーテルおよび酢酸エチルにはほとんど溶けません。 1%水溶液のpHは6.5~8.5です。 無菌溶液は、.2μmフィルターを通す無菌ろ過によって調製できます。
その他情報
容器を密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。保管クラス(TRGS 510):不燃性、急性毒性カテゴリー3/毒性有害物質または慢性的な影響を与える危険物質
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
60615-5G-PW:
60615-VAR:
60615-25G:
60615-5G:
60615-25G-PW:
60615-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jia Zheng et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6451), 347-353 (2019-07-28)
Cryptic genetic variation can facilitate adaptation in evolving populations. To elucidate the underlying genetic mechanisms, we used directed evolution in Escherichia coli to accumulate variation in populations of yellow fluorescent proteins and then evolved these proteins toward the new phenotype
Lyly Luhachack et al.
Nature communications, 10(1), 2868-2868 (2019-06-30)
Prokaryotes and eukaryotes alike endogenously generate the gaseous molecule hydrogen sulfide (H2S). Bacterial H2S acts as a cytoprotectant against antibiotics-induced stress and promotes redox homeostasis. In E. coli, endogenous H2S production is primarily dependent on 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (3MST), encoded by
Gang Liu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(6), 7718-7732 (2020-04-16)
Liver inflammation is a common extraintestinal manifestation in inflammatory bowel disease (IBD), yet, the mechanisms driving gut-liver axis inflammation remain poorly understood. IBD leads to a breakdown in the integrity of the intestinal barrier causing an increase in portal and
Sristy Shikha et al.
Scientific reports, 10(1), 1463-1463 (2020-01-31)
Microbes develop several strategies to survive in the adverse condition such as biofilm formation, attaining non-dividing state, altering drug target or drug, thereby increases the burden of drug dosage. To combat these issues, nanoparticles have shown an alternative approach for
Jonathan M Stokes et al.
Nature methods, 16(4), 303-306 (2019-03-13)
Antibiotic screens typically rely on growth inhibition to characterize compound bioactivity-an approach that cannot be used to assess the bactericidal activity of antibiotics against bacteria in drug-tolerant states. To address this limitation, we developed a multiplexed assay that uses metabolism-sensitive