Merck
K0254
Sigma-Aldrich
カナマイシン 溶液 Streptomyces kanamyceticus由来
liquid, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
別名:
Kanamycin A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品名
カナマイシン 溶液 Streptomyces kanamyceticus由来, 50 - 60 mg/mL in 0.9% NaCl, BioReagent, liquid, 0.1 μm filtered, suitable for cell culture
由来生物
Streptomyces kanamyceticus
品質水準
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
濃度
50 - 60 mg/mL in 0.9% NaCl
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
不純物
endotoxin, tested
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
InChI Key
SBUJHOSQTJFQJX-NOAMYHISSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸カナマイシンはStreptomyces kanamyceticus由来の広スペクトルのアミノグリコシド系抗生物質です。 硫酸カナマイシンは、カナマイシン エスクリンアザイド寒天でのグループDレンサ球菌単離用培地の添加剤として、さらにカナマイシン培地でのネオマイシンホスホトランスフェラーゼを含む形質転換された植物細胞の選択に使用されます。硫酸カナマイシンはカナマイシンB耐性遺伝子で形質転換された細胞の選択剤としても使用することができます。細胞培養アプリケーションには、2 mL/Lでの使用をお勧めします。
アプリケーション
Streptomyces kanamyceticus由来のカナマイシン溶液は、下記の用途で使用されています:
  • 新生児ラットの難聴の誘発
  • ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)を培養するための内皮成長培地の成分として
  • マイコバクテリア培養およびTop10 E coli細胞の培地の成分として
生物化学的/生理学的作用
作用機序:本製品は、70Sリボソームサブユニットに結合し、転座を阻害し、ミスコードを誘発することにより作用します。
耐性機序:アミノグリコシド修飾酵素(アセチルトランスフェラーゼ、ホスホトランスフェラーゼ、ヌクレオチジルトランスフェラーゼを含む)はこの抗生物質を変化させ、リボソームとの相互作用を妨げます。
抗菌スペクトル:カナマイシン硫酸塩は、グラム陰性菌及びグラム陽性菌、並びにマイコプラズマに対して有効です。
注意
溶液は37℃で約5日間安定です。 水性保存溶液は、2~8℃で長期保存できます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
K0254-20ML-PW:
K0254-VAR:
K0254-BULK:
K0254-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Astrocyte Hypertrophy and Microglia Activation in the Rat Auditory Midbrain Is Induced by Electrical Intracochlear Stimulation
Rosskothen-Kuhl N, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 12, 43-43 (2018)
Toll-like receptor 2 release by macrophages: an anti-inflammatory program induced by glucocorticoids and lipopolysaccharide
Hoppstadter J, et al.
Frontiers in immunology, 10, 1634-1634 (2019)
Generation of isogenic human iPS cell line precisely corrected by genome editing using the CRISPR/Cas9 system
Grobarczyk B, et al.
Stem Cell Reviews and Reports, 11(5), 774-787 (2015)
Indrikis A Krams et al.
The Journal of experimental biology, 220(Pt 22), 4204-4212 (2017-09-25)
Communities of symbiotic microorganisms that colonize the gastrointestinal tract play an important role in food digestion and protection against opportunistic microbes. Diet diversity increases the number of symbionts in the intestines, a benefit that is considered to impose no cost
Samuel S Porter et al.
Current protocols in microbiology, 57(1), e101-e101 (2020-05-08)
This protocol describes the production of human papillomavirus (HPV)-derived quasiviruses. Quasiviruses are infectious particles that are produced in 293TT packaging cells and contain a complete viral genome. We describe methods for infection of primary human keratinocytes with HPV quasiviruses, as
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。