安全性情報
1355006
USP
カナマイシンA 硫酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Kanamycin A sulfate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H36N4O11 · H2O4S
CAS番号:
分子量:
582.58
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
kanamycin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI Key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Kanamycin sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Kanamycin Injection
  • Amikacin Sulfate Injection
  • Amikacin Sulfate
  • Amikacin
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
1355006-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amikacin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(6), 219-219 (2020)
Kanamycin Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 26(6), 2501-2501 (2018)
Kanamycin Sulfate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(3), 2502-2502 (2020)