Merck
K1876
Sigma-Aldrich
カナマイシン 二硫酸塩 Streptomyces kanamyceticus由来
aminoglycoside antibiotic
別名:
カナマイシン 硫酸塩, カナマイシンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281654
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
Streptomyces kanamyceticus
品質水準
フォーム
powder
有効性
~650 μg per mg
不純物
≤4% Kanamycin B
white to off-white
溶解性
H2O: 10 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.2H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;2*1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;2*(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;;/m1../s1
InChI Key
OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
詳細
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
硫酸カナマイシンは、広域スペクトルのミノグリコシド系抗生物質であり、カナマイシンエスクリンアジド寒天(Mossel et al.)中のグループD Streptococci を分離するため、またはカナマイシン培地中のネオマイシンホスフォトランスフェラーゼを有する形質転植物細胞(カナマイシン耐性)を選択するため、培地の添加剤として使用されます。;上。カナマイシンは、外有毛細胞と内有毛細胞の電気生理学的記録に使用されます。シベリアニレの外植片からのシュート再生を阻害するために使用されます。細胞培養での使用には、100 mg/mLの濃度を推奨します。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:生成物は70Sリボソーム・サブユニットに結合して作用し、転座を阻害するとともにミスコーディングを誘発します。
耐性発現機序:アミノグリコシド修飾酵素(アセチルトランスフェラーゼ、ホスフォトランスフェラーゼ、ヌクレオチジルトランスフェラーゼなど)は、この抗生物質を変化させることができ、リボソームとの相互作用が阻害されます。
抗菌スペクトル:硫酸カナマイシンは、グラム陰性菌、グラム陽性菌およびマイコプラズマに有効です。
注意
溶液は、37°Cで約5日間安定です。水性の保存溶液は、2~8°Cで保存し、長期間使用できます。
調製ノート
カナマイシン硫酸塩は、硫酸カナマイシンを希硫酸に溶かして乾燥することにより調製されます。硫酸塩含有量は約25%です。
硫酸カナマイシンは、10 mg/mLの水に可溶で、透明な溶液となります。アルコール、アセトン、クロロホルム、エーテル、酢酸エチルにはほとんど溶けません。1%の水溶液のpHは6.5〜8.5です。滅菌溶液は、0.2 μmフィルターによる滅菌ろ過により調製できます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
K1876-1G:
K1876-BULK:
K1876-25G:
K1876-1G-PW:
K1876-25G-PW:
K1876-5G-PW:
K1876-VAR:
K1876-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
HortScience. Aminoglycoside Antibiotics Inhibit Shoot Regeneration from Siberian Elm Leaf Explants
James A. Kapaun et al .
Hortscience: a Publication of the American Society For Horticultural Science Hortscience, 34, 727-729 (1999)
Victoria Hsiao et al.
Molecular systems biology, 12(5), 869-869 (2016-05-20)
Engineered bacterial sensors have potential applications in human health monitoring, environmental chemical detection, and materials biosynthesis. While such bacterial devices have long been engineered to differentiate between combinations of inputs, their potential to process signal timing and duration has been
D.A.A. Mossel et al.
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 29, 121-121 (1978)
Michael G Leitner et al.
Molecular pharmacology, 79(1), 51-60 (2010-10-12)
Aminoglycoside antibiotics (AGs) are severely ototoxic. AGs cause degeneration of outer hair cells (OHCs), leading to profound and irreversible hearing loss. The underlying mechanisms are not fully understood. OHC survival critically depends on a specific K+ conductance (I(K,n)) mediated by
R.T. Fraley et al.
Miami Winter Symp., 20, 211-211 (1983)
資料
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.