Merck
A9393
Sigma-Aldrich
アンピシリン
anhydrous, 96.0-102.0% (anhydrous basis)
別名:
D-(−)-α-アミノベンジルペニシリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N3O4S
CAS番号:
分子量:
349.40
Beilstein:
1090925
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281703
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
96.0-102.0% (anhydrous basis)
形状
solid
pKa (25 °C)
2.5 (COOH)
7.3 (NH2)
mp
208 °C (dec.) (lit.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI Key
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造: β-ラクタム
アプリケーション
アンピシリンは、抗生物質の耐性と浸透制限、複数の抗生物質間の相乗効果、特定の血流感染症の研究に使用され、脳脊髄液中の耐性遺伝子を検出するためのPCRアッセイの開発に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
β-ラクタムはβ-ラクタマーゼにより不活性化されるため、アンピシリンはβ-ラクタマーゼ阻害剤とともに使用されます。
作用機序:半合成のペニシリンであるアンピリシンは、細菌の細胞膜の内面でトランスペプチダーゼを失活させることによって細菌の細胞壁の合成を阻害するβ-ラクタムです。
耐性機序:β-ラクタマーゼを投与するとアンピシリンのラクタム環が開裂し、それを失活させます。
抗菌スペクトル:グラム陽性細菌(ベンジルペニシリンと同様)およびグラム陰性細菌(テトラサイクリンおよびクロラムフェニコールと同様)の両方に対して有効です。
注意
この製品は、25°C、相対湿度43%と相対湿度81%で6週間供給され、安定であることが報告されています。さらなる研究により、溶液中のアンピシリンの安定性は、緩衝液のpH、温度および同一性の関数であることが示されています。pH 7を超えて保存すると、その活性はすぐに失われます。至適な保存条件は2~8°C、pH 3.8~5であることが示唆されており、その活性は、90%+で1週間保持されました。
調製ノート
アンピシリンは、水に溶けにくく、アルコール、クロロホルム、エーテルおよび不揮発性油にはほとんど溶けないものの、希酸または希塩基にはやや溶けやすいことが報告されています。溶液はオートクレーブ滅菌しないでください。保存溶液は、ろ過滅菌し凍結保存する必要があります。これにより、数ヵ月間安定です。
その他情報
アルゴン下で保存してください。容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9393-VAR:
A9393-100G:4548173188140
A9393-BULK:
A9393-25G:4548173188157
A9393-5G:4548173188164
QA9393-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparative evaluation of a new beta-lactamase inhibitor, YTR 830, combined with different beta-lactam antibiotics against bacteria harboring known beta-lactamases.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 29, 955-957 (1986)
M R Jacobs et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 29(6), 980-985 (1986-06-01)
The in vitro synergistic activities of the beta-lactamase inhibitors YTR 830, clavulanate, and sulbactam, combined with ampicillin, ticarcillin, mezlocillin, azlocillin, piperacillin, and apalcillin, were determined against 34 strains of members of the Enterobacteriaceae family, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas hydrophila, and Haemophilus
J N Anderl et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 44(7), 1818-1824 (2000-06-20)
The penetration of two antibiotics, ampicillin and ciprofloxacin, through biofilms developed in an in vitro model system was investigated. The susceptibilities of biofilms and corresponding freely suspended bacteria to killing by the antibiotics were also measured. Biofilms of Klebsiella pneumoniae
Kenneth H Rand et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 53(3), 530-532 (2004-02-14)
We used a novel screening method to look for synergy between daptomycin and 18 other antibiotics against 19 strains of high-level vancomycin-resistant enterococci (VRE) (vancomycin MIC > or = 256 mg/L). In this approach, daptomycin was incorporated into Ca(2+)-supplemented Mueller-Hinton
Laurent Poirel et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(5), 1613-1617 (2008-02-27)
The basis of the beta-lactam resistance of 39 multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates recovered from hospitalized patients was studied. These isolates were collected from 2001 to 2005 at the Sahloul Hospital in Sousse, Tunisia. They belonged to two distinct clones. One