アッセイ
≥95.0% anhydrous basis (NT)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤20% water
mp
208 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI Key
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ampicillin belongs to the β-lactum group of antibiotics. It is used to treat bacterial infections via penetrating gram positive and gram negative bacteria. Its mode of action basically involves the inhibition of bacterial cell wall synthesis, thus leading to cell lysis.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
耐性機序:β-ラクタマーゼを投与するとアンピシリンのラクタム環が開裂し、それを失活させます。
抗菌スペクトル:グラム陽性細菌(ベンジルペニシリンと同様)およびグラム陰性細菌(テトラサイクリンおよびクロラムフェニコールと同様)の両方に対して有効です。
包装
注意
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
59349-100MG:
59349-VAR:
59349-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック