Merck
1033407
USP
アンピシリン 三水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
D-(−)-α-アミノベンジルペニシリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N3O4S · 3H2O
CAS番号:
分子量:
403.45
Beilstein:
5399534
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ampicillin
メーカー/製品名
USP
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
InChI Key
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ampicillin trihydrate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Ampicillin
生物化学的/生理学的作用
ペニシリン骨格の側鎖にアミノ基を持つβ-ラクタム抗生物質です。細菌の細胞膜の内側にあるトランスペプチダーゼを不活性化して細胞壁の合成(ペプチドグリカン架橋結合)を阻害するペニシリンの誘導体です。成長過程の大腸菌に対してのみ殺菌作用があります。耐性機序:β-ラクタマーゼが、アンピシリンのβ-ラクタム環を切断します。抗菌スペクトル:グラム陰性菌、グラム陽性菌。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1033407-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
アモキシシリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1031503
アモキシシリン
Ebtehal S Al-Abdullah et al.
International journal of molecular sciences, 15(12), 22995-23010 (2014-12-17)
The reaction of 5-(1-adamantyl)-4-ethyl or allyl-1,2,4-triazoline-3-thione with formaldehyde solution and various 1-substituted piperazines yielded the corresponding N-Mannich bases. The newly synthesized N-Mannich bases were tested for in vitro inhibitory activities against a panel of Gram-positive and Gram-negative bacteria and the
Siva Wu et al.
PloS one, 9(7), e99204-e99204 (2014-07-10)
Non-typeable Haemophilus influenzae (NTHi) is a common acute otitis media pathogen, with an incidence that is increased by previous antibiotic treatment. NTHi is also an emerging causative agent of other chronic infections in humans, some linked to morbidity, and all
M Britzi et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 37(5), 445-450 (2014-03-29)
The pharmacokinetics of ampicillin in dogs was determined after intravenous (i.v.) bolus and constant rate infusion. Ampicillin was administered to six beagle dogs as an i.v. bolus at 20 mg/kg and as a constant rate i.v. infusion (CRI) at 20 mg/kg during