certified reference material
TraceCERT®
品質水準
詳細
API family: ampicillin
APIファミリー
ampicillin
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC([C@H](NC(C(C)(C)C)=O)C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C13H17NO3/c1-13(2,3)12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChI Key
UYMYKMRRCXEIRJ-SNVBAGLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9105-BULK:
PHR9105-25MG:
試験成績書(COA)