certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 785
traceable to Ph. Eur. A1000000
traceable to USP 1033203
APIファミリー
ampicillin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
215 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI Key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
耐性のモード:ß-ラクタマーゼを投与すると、アンピシリンのß-ラクタム環が切断され、アンピシリンが不活性化されます。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌(ベンジルペニシリンに類似)およびグラム陰性菌(テトラサイクリンとクロラムフェニコールに類似)の両方が含まれます。
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1424-1G-PW:
PHR1424-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック