Merck
1033203
USP
アンピシリン ナトリウム塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
D-(−)-α-アミノベンジルペニシリン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N3NaO4S
CAS番号:
分子量:
371.39
Beilstein:
4119211
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ampicillin
メーカー/製品名
USP
mp
215 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI Key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:これはß-ラクタム系抗生物質で、細菌の細胞膜の内面上にあるトランスペプチダーゼを不活性化することにより細菌の細胞壁合成を阻害します。
耐性のモード:ß-ラクタマーゼを投与すると、アンピシリンのß-ラクタム環が切断され、アンピシリンが不活性化されます。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌(ベンジルペニシリンに類似)およびグラム陰性菌(テトラサイクリンとクロラムフェニコールに類似)の両方が含まれます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1033203-125MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mohamed F Mohamed et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 4113-4122 (2014-05-07)
The seriousness of microbial resistance combined with the lack of new antimicrobials has increased interest in the development of antimicrobial peptides (AMPs) as novel therapeutics. In this study, we evaluated the antimicrobial activities of two short synthetic peptides, namely, RRIKA
Mohamed F Mohamed et al.
PloS one, 9(12), e116259-e116259 (2015-01-01)
Staphylococcus pseudintermedius is a major cause of skin and soft tissue infections in companion animals and has zoonotic potential. Additionally, methicillin-resistant S. pseudintermedius (MRSP) has emerged with resistance to virtually all classes of antimicrobials. Thus, novel treatment options with new
Xukun Deng et al.
Journal of medicinal food, 17(7), 787-794 (2014-06-19)
This study investigated the active components and the anti-tumor efficacy and mechanisms of the flavonoids from Docynia delavayi (Franch.) Schneid. (DDS). MTT assay was used to examine the growth inhibitory effects of the four flavonoids, including chrysin, quercetin, naringenin, and
Marta Putrinš et al.
Infection and immunity, 83(3), 1056-1067 (2015-01-07)
Uropathogenic strains of Escherichia coli (UPEC) are the major cause of bacteremic urinary tract infections. Survival in the bloodstream is associated with different mechanisms that help to resist serum complement-mediated killing. While the phenotypic heterogeneity of bacteria has been shown
Michiru Nishi et al.
Journal of immunological methods, 412, 53-69 (2014-07-11)
In vitro assembly of two or three PCR fragments using primers is a common method of constructing scFv fragments for display on the surface of phage. However, mismatch annealing often occurs during in this step, leading to cloning and display