APIファミリー
amoxicillin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
InChI Key
MQXQVCLAUDMCEF-CWLIKTDRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Amoxicillin Tablets
- Amoxicillin Capsules
- Amoxicillin Boluses
- Amoxicillin Oral Suspension
- Amoxicillin Intramammary Infusion
- Amoxicillin for Injectable Suspension
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1031503-200MG:
試験成績書(COA)