安全性情報
PHR2188
Amoxicillin Related Compound A
別名:
6-aminopenicillanic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O3S
分子量:
216.26
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000889
品質水準
APIファミリー
amoxicillin
形状
powder
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
詳細
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR2188-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)