Merck
A70909
Sigma-Aldrich
(+)-6-アミノペニシラン酸
96%
別名:
(2S,5R,6R)-6-アミノ-3,3-ジメチル-7-オキソ-4-チア-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタン-2-カルボン酸, 6-APA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O3S
CAS番号:
分子量:
216.26
Beilstein:
15080
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
powder
光学活性
[α]22/D +276.3°, c = 1.2 in 0.1 M HCl
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
InChI Key
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造: β-ラクタム
(+)-6-アミノペニシラン酸は、さまざまなペニシリンのコアとなります。 アミド結合の開裂により、ベンジルペニシリンシリルエステルから調製されます。 (+)-6-アミノペニシラン酸で被覆された銀ナノ粒子(6APA-AgNP)は、ヒト赤血球中のクロム(IV)を検出する特性を有します。
アプリケーション
(+)-6-アミノペニシラン酸は、(6S,7S)-セファロスポリン合成の出発物質として、またオルガノチン二ハロゲン化物と反応させ界面重縮合を介してオルガノチンポリアミンエステルを合成する際に出発物質として使用できます。
高級アミノ酸のシッフ塩基と反応して、対応するβ-ラクタム誘導体を形成します。4
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A70909-BULK:
A70909-VAR:
A70909-25G:
A70909-50G:
A70909-10G:
A70909-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organotin polyamine esters from reaction of 6-aminopenicillanic acid and organotin dihalides
Carraher Jr CE, et al.
J. Polym. Mater., 29(4), 387-387 (2012)
Anand Pai et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(48), 19810-19815 (2012-11-13)
Bacteria secrete a variety of public good exoproducts into their environment. These exoproducts are typically produced under the control of quorum sensing (QS), a signaling mechanism by which bacteria sense and respond to changes in their density. QS seems to
6-aminopenicillanic acid.
Rolinson GN.
Chemotherapy, 2(1), 52-59 (1961)
David A Harris et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(14), 3787-3790 (2009-05-12)
We report the first synthesis of a 5S penem, known to bind bacterial type I signal peptidase, from the commercially available and inexpensive 6-aminopenicillanic acid. We report the first in vivo activity of the compound and use structure-activity relationship studies
Teresa Jackowska et al.
Medycyna wieku rozwojowego, 12(2 Pt 2), 705-712 (2009-05-08)
the basis of urinary tract infection (UTI) diagnosis in children is based on positive results of microbiological tests. The selection of an antimicrobial drug for empirical treatment and prophylaxis of UTI is determined by the susceptibility of bacterial strains isolated