Merck
104493
Sigma-Aldrich
クロロアセチルクロリド
98%
別名:
Chloroacetic chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2COCl
CAS番号:
分子量:
112.94
Beilstein:
605439
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
60 mmHg ( 41.5 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
密度
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
chloro
SMILES記法
ClCC(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
InChI Key
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロアセチルクロリドは、塩素化剤、アシル化剤、モノクロロケテンの前駆体、および環化の構成要素として使用されます。
クロロアセチルクロリドは、二級アミン置換シアノピラゾリン誘導体の合成中にシアノピラゾリンのアシル化を引き起こします
アプリケーション
塩化クロロアセチルは、ポリ(メタクリル酸グリシジル)の塩化アセチル化および化学修飾に使用することができます。塩化クロロアセチルを使用して、ラットおよびヒトの肝臓ミクロソームによるクロロアセトアミド除草剤のin vitroでの代謝を研究しました。塩化クロロアセチルを、抗レーシュマニア活性を有するいくつかの新規なキノリン誘導体の合成に使用しました
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Lungs
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
104493-500G:4548173102115
104493-5G:4548173102122
104493-100G:4548173102108
104493-CH:
104493-BULK:
104493-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chloroacetyl Chloride
George AO, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
S Coleman et al.
Environmental health perspectives, 108(12), 1151-1157 (2001-01-03)
Acetochlor [2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methyl-phenyl)-acetamide], alachlor [N-(methoxymethyl)-2-chloro-N-(2, 6-diethyl-phenyl)acetamide], butachlor [N-(butoxymethyl)-2-chloro-N-(2,6-diethyl-phenyl)acetamide], and metolachlor [2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl) acetamide] are pre-emergent herbicides used in the production of agricultural crops. These herbicides are carcinogenic in rats: acetochlor and alachlor cause tumors in the nasal turbinates, butachlor causes stomach tumors
Kenawy el-R et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 50(1-3), 145-152 (1998-08-01)
Polymers with antibacterial activity have been synthesized by chemical modification of poly(glycidyl methacrylate). The glycidyl methacrylate was polymerized by the free radical polymerization technique. The poly(glycidyl methacrylate) was hydrolyzed and was chloroacetylated using chloroacetyl chloride. The chloroacetylated product was modified
Niranjan P Sahu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(6), 1687-1693 (2002-04-09)
Some novel quinoline derivatives were prepared and tested for antileishmanial activity. 2-(2-Methylquinolin-4-ylamino)-N-phenylacetamide (2) was found to be significantly more active than the standard antileishmanial drug sodium antimony gluconate (SAG) in reducing the parasite load both in the spleen and liver
M S Jie et al.
Lipids, 34(11), 1223-1230 (1999-12-22)
Tris(hydroxymethyl)aminomethane was successfully esterified with saturated and unsaturated long-chain fatty acids. The resulting amino-triester intermediates were successively reacted with chloroacetyl chloride, sodium azide, and C60 fullerene. Spectral evidence showed that the aziridine ring is joined to the junction of 16,6]-fused