Merck
226610
Sigma-Aldrich
1-フェニル-2-プロピン-1-オール
98%
別名:
(±)-1-フェニル-2-プロピン-1-オール, (±)-α-エチニルベンジルアルコール, (±)-3-ヒドロキシ-3-フェニル-1-プロピン, 1-フェニルプロパルギルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH≡CCH(OH)C6H5
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
742365
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
135-136 °C/13 mmHg (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
密度
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OC(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H
InChI Key
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
226610-10G:
226610-BULK:
226610-1G:
226610-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Saravanan Devendran et al.
BioMed research international, 2014, 482678-482678 (2014-04-08)
Kinetic resolution of 1-phenyl-2-propyn-1-ol, an important chiral synthon, was studied through trans-esterification with acyl acetate to investigate synergism between microwave irradiation and enzyme catalysis. Lipases from different microbial origins were employed for the kinetic resolution of (R/S)-1-phenyl-2-propyn-1-ol, among which Candida