Merck
78976
Sigma-Aldrich
(R)-1-フェニル-2-プロピン-1-オール
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-α-エチニルベンジルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
3195857
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −28±2°, c = 3.2% in chloroform
光学純度
enantiomeric ratio: ≥96:4 (HPLC)
屈折率
n20/D 1.551
密度
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
O[C@H](C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H/t9-/m1/s1
InChI Key
UIGLAZDLBZDVBL-SECBINFHSA-N
関連するカテゴリー
注意
保存中、黄色に変色する場合があります。
その他情報
キラルなビルディングブロック。置換アレンの合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
78976-BULK:
78976-VAR:
78976-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3726-3726 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 1103-1103 (1983)
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 2194-2194 (1982)