Merck
632058
Sigma-Aldrich
4-フェニル-1-ブチン
97%
別名:
(3-Butynyl)benzene, 1-Phenyl-3-butyne, 3-Butyn-1-ylbenzene, Phenethylacetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C2H4C≡CH
CAS番号:
分子量:
130.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5120 (lit.)
bp
189-190 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
C#CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h1,4-6,8-9H,3,7H2
InChI Key
QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Phenyl-1-butyne can undergo addition reaction with α-imino esters to give the corresponding β,γ-alkynyl α-amino acid derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
632058-BULK:
632058-5G:
632058-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Efficient Synthesis of ?, ?-Alkynyl a-Amino Acid Derivatives by Ag (I)-Catalyzed Alkynylation of a-Imino Esters"
Ji X-J, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(1), 42- 44 (2004)