Merck
P20602
Sigma-Aldrich
4-フェニル-1-ブテン
99%
別名:
3-ブテニルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
132.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2,4-6,8-9H,1,3,7H2
InChI Key
PBGVMIDTGGTBFS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-フェニル-1-ブテンは、不均一系触媒重合反応を介してポリ(4-フェニル-1-ブテン)を合成するための単量体前駆体として使用できます。また、さまざまな重合体用途のため、11-ブロモ-1-ウンデセン、エチレン、およびビニルピロリドンなどの異なる基質を有するオレフィン共重合体の製造にも使用されています。
また、以下を合成するための反応物質として使用できます:
  • コバルト触媒によるヒドロ塩素化反応を介した(3-クロロブチル)ベンゼン。
  • Cu-Pt合金触媒による脱水素環化反応を介したナフタレン。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P20602-50ML:
P20602-500ML:
P20602-100ML:
P20602-BULK:
P20602-10ML:
P20602-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Naphthalene formation on Cu3Pt (111): dehydrocyclization of 4-phenyl-1-butene
Mathauser AT and Teplyakov AV
Catalysis Letters, 73(2), 207-210 (2001)
Copolymerization of ethylene with aromatic vinyl monomers using metallocenes
Kumar KR and Sivaram S
Polymer International, 50(4), 367-374 (2001)
Synthesis and properties of quaternized polyolefins with bulky poly (4-phenyl-1-butene) moieties as anion exchange membranes
Zhu Meng, et al.
Journal of Membrane Science , 541, 244-252 (2017)
Use of β-cyclodextrins to control the structure of water-soluble copolymers with hydrophobic parts
Nielsen AL, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(23), 6619-6629 (2009)
Synthesis of (3-Chlorobutyl) benzene by the Cobalt-Catalyzed Hydrochlorination of 4-Phenyl-1-Butene
Gaspar Boris, et al.
Organic Syntheses, 87, 88-94 (2003)