Merck
M1770200
ステアリン酸メチル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
オクタデカン酸メチル, ステアリン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16CO2CH3
CAS番号:
分子量:
298.50
Beilstein:
1786213
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methyl stearate
メーカー/製品名
EDQM
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI Key
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methyl stearate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
M1770200-1EA:
M1770200:
M1770200-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sonja Klee et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(14), 1591-1600 (2014-06-05)
Atmospheric pressure chemical ionization (APCI) sources operated with point to plane DC discharges ('Coronas') frequently suffer from point electrode degradation and potentially lead to oxidation and/or fragmentation of the generated analyte ions. It is postulated that these adverse effects are
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and
Leila Hejazi et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(1), 91-99 (2014-12-03)
Mass spectrometric identification of compounds in chromatography can be obtained from molecular masses from soft ionization mass spectrometry techniques such as field ionization (FI) and fragmentation patterns from hard ionization techniques such as electron ionization (EI). Simultaneous detection by EI
プロトコル
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate