APIファミリー
methyl stearate
メーカー/製品名
USP
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI Key
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methyl stearate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1437508-275MG:
1437508-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック