Merck
10941
Supelco
アラキジン酸メチル
analytical standard
別名:
アラキジン酸メチルエステル, イコサン酸メチル, イコサン酸メチルエステル, エイコサン酸、メチルエステル, エイコサン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)18COOCH3
CAS番号:
分子量:
326.56
Beilstein:
1791385
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
215-216 °C/10 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
46-49 °C
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
InChI Key
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アラキジン酸とメタノールのエステル交換反応によって得られる、アラキジン酸メチルは脂肪酸メチルエステル(FAME)の一種です。ワックス状の固体で、アルコールとエーテルに可溶、水に不溶です。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • バイオディーゼルサンプル中の脂肪酸メチルエステル(FAME)測定のためのガスクロマトグラフィー/燃焼-質量分析法とガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器法の比較分析
  • ガスクロマトグラフィータンデム示差移動度分析(DMS)を用いた、16種類のメチル/エチル脂肪酸エステルのバイオディーゼルサンプルからの分離と定量
  • メチルエステル化後の脂肪酸11種類の組成測定のための、ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)による焙煎コーヒー豆から得られたコーヒーオイルと残留物の分析
  • ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)でAbutilon hirtum(Lam.)の葉から抽出した油に含まれる8種類のメチルエステル誘導体化後脂肪酸の分離と定量
  • ラン種子の脂肪酸メチルエステル(FAME)測定のための、直接エステル交換反応を用いたGC-MSに基づく微量分析
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
10941-5G:
10941-BULK:
10941-VAR:
10941-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of fatty acid methyl esters in biodiesel produced from yellow horn oil by LC.
Fu, Yu-Jie, et al.
Chromatographia, 67.1-2, 9-14 (2008)
Quantitative and Qualitative Evaluation of Fatty Acids in Coffee Oil and Coffee Residue
Koshima Y, et al.
Food Science and Technology Research, 26(4) (2020)
Christopher G. Morris
Academic Press Dictionary of Science and Technology, 1365-1365 (1992)
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and