Merck
76176
Supelco
パルミトレイン酸メチル
analytical standard
別名:
cis-9-ヘキサデセン酸メチル, パルミトレイン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3
CAS番号:
分子量:
268.43
Beilstein:
1726111
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
n20/D 1.451
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
InChI Key
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パルミトレイン酸メチルは、一価不飽和脂肪酸であるパルミトレイン酸のメチルエステルです。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • 酸性触媒の三フッ化ホウ素を用いた、エステル型への誘導体化後のウシ初乳サンプル中脂肪酸のGC-FIDによる同時測定
  • ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)による、Datura stramonium Linnから得られた バイオディーゼルの脂肪酸分析
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
76176-BULK:
76176-1G:
76176-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sarin A, et al. et al.
Biodiesel: Production and Properties (2012)
P W Wertz et al.
Journal of dermatological science, 1(1), 33-37 (1990-01-01)
The goal of the present study was to determine whether topically applied fatty acid esters enter into epidermal lipid metabolism. Of special interest with respect to epidermal function were the linoleate-rich O-acylsphingolipids thought to be essential in maintenance of the
C Rentel et al.
Electrophoresis, 20(12), 2329-2336 (1999-09-28)
Miniaturized separation techniques such as capillary electrochromatography (CEC), pressurized capillary electrochromatography (pCEC) and capillary high performance liquid chromatography (CHPLC) have been coupled to a new detection technique: coordination ion spray mass spectrometry (CIS-MS). Electrospray ionization (ESI) has found widespread applications
Eleftheria Diakogiannaki et al.
The Journal of endocrinology, 194(2), 283-291 (2007-07-21)
Long-chain saturated and monounsaturated fatty acids differ in their propensity to induce beta-cell death in vitro with palmitate (C16:0) being cytotoxic, whereas palmitoleate (C16:1n-7) is cytoprotective. We now show that this cytoprotective capacity extends to a poorly metabolised C16:1n-7 derivative
Xian-Guo Zou et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(43), 10594-10603 (2014-10-10)
In the present study, a human milk fat substitute (HMFS) enriched in medium-chain fatty acids (MCFAs) was synthesized through acidolysis reaction from Cinnamomum camphora seed oil (CCSO) with oleic acid in a solvent-free system. A commercial immobilized lipase, Lipozyme RM
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1