Merck
70121
Supelco
Methyl myristoleate
analytical standard
別名:
cis-9-テトラデセン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28O2
CAS番号:
分子量:
240.38
Beilstein:
2046023
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.446
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]\C(CCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h6-7H,3-5,8-14H2,1-2H3/b7-6-
InChI Key
RWIPSJUSVXDVPB-SREVYHEPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70121-VAR:
70121-500MG:
70121-100MG:
70121-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and