Merck
47861
Supelco
リボフラビン (B2)
analytical standard
別名:
(−)-リボフラビン, ビタミンB2, ビタミンG, ラクトフラビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N4O6
CAS番号:
分子量:
376.36
Beilstein:
97825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
E番号:
E101
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type water soluble vitamin
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リボフラビン(B2)は、ミトコンドリアのエネルギー生成に不可欠な成分であるビタミンです。ミトコンドリア機能不全の治療に使用でき、成人の偏頭痛の予防処置にも使用できます。補酵素フラビンモノヌクレオチド(FMN)およびフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)の一部であり、多くの酸化反応および還元反応に関係しています。
アプリケーション
リボフラビン(B2)は、高速液体クロマトグラフィー法を用いて栄養補助食品および食品中の分析対象物を定量するための分析用標準品として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47861:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Norman.AR
Norman.AR
Diagnosis of Aging Skin Diseases (2008)
The use of nutraceutics in children`s and adolescent?s headache
Sangermani.R and Boncimino.A
Neurological Sciences, 38(1), 121-124 (2017)
Determination of seven water-soluble vitamins in tarhana, a traditional Turkish cereal food, by high-performance liquid chromatography
Ekinci R and Kadakal C
Acta Chromatographica , 15, 289-289 (2005)
Quantitative simultaneous estimation of water-soluble vitamins, Riboflavin, Pyridoxine, Cyanocobalamin and Folic Acid in neutraceutical products by HPLC
Perveen S, et al.
The Open Analytical Chemistry Journal, 3, 1-5 (2009)
Zisis Gatzioufas et al.
Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J. : 1995), 29(12), 846-848 (2013-10-31)
To investigate the effect of high-fluence corneal collagen cross-linking (CXL) with riboflavin and ultraviolet-A in the management of progressive keratoconus. Preliminary results from a prospective cohort study. Seven eyes from 7 patients with progressive keratoconus subjected to CXL were included.