Merck
47858
Supelco
チアミン塩酸塩(B1)
analytical standard
別名:
チアミン 塩酸塩, アノイリン 塩酸塩, ビタミンB1 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17ClN4OS · HCl
CAS番号:
分子量:
337.27
Beilstein:
3851771
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type water soluble vitamin
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チアミン塩酸塩(B1)は、ビタミンのB複合体グループに属する水溶性ビタミンです。半水和物および不定比水和物として存在できます。一般に、炭化水素代謝に関わる生化学反応の補酵素として作用します。
アプリケーション
チアミン塩化物塩酸塩(B1)は、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法を用いて医薬品製剤中の分析対象物質を定量する際の分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47858:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wanamaker.PB and Massey K
Applied Pharmacology for Veterinary Technicians, (5) (2014)
Insights into the dehydration behavior of thiamine hydrochloride (Vitamin B1) hydrates: Part II
Chakravarty P, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 99(4), 1882-1895 (2010)
Helen Wang et al.
Bio-protocol, 8(16), e2974-e2974 (2018-08-20)
Diatoms are an ecologically important group of eukaryotic microalgae with properties that make them attractive for biotechnological applications such as biofuels, foods, cosmetics and pharmaceuticals. Phaeodactylum tricornutum is a model diatom with defined culture conditions, but routine genetic manipulations are
High-performance liquid chromatography method for the simultaneous determination of thiamine hydrochloride, pyridoxine hydrochloride and cyanocobalamin in pharmaceutical formulations using coulometric electrochemical and ultraviolet detection
Marszall LM, et al.
Journal of Chromatography A, 1094(1-2), 91-98 (2005)
Josefin Engelhardt et al.
PloS one, 15(1), e0227201-e0227201 (2020-01-03)
The eastern Baltic cod (Gadus morhua) population has been decreasing in the Baltic Sea for at least 30 years. Condition indices of the Baltic cod have decreased, and previous studies have suggested that this might be due to overfishing, predation
プロトコル
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard