Merck
47862
Supelco
ピリドキシン塩酸塩(B6)
analytical standard
別名:
ピリドキシン 塩酸塩, PN HCl, アデルミン 塩酸塩, ビタミンB6 塩酸塩, ピリドキソール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
205.64
Beilstein:
3632435
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type water soluble vitamin
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
214-215 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI Key
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピリドキシン塩酸塩(B6)は、白色無臭の結晶性粉末型ビタミンです。 乾燥タイプと液体タイプのいずれの医薬品の製造で使用することができます。 また、食品のビタミン添加栄養素でも広く使用できます。 さまざまな代謝反応に補酵素ビタミンとして関与し、また月経前症候群、手根管症候群、妊娠中のつわり、自閉症などの治療への応用も確認されています。
アプリケーション
ピリドキシン塩酸塩は、製剤中の分析物をクロマトグラフィーおよび分光光度法で測定する際に、分析標準物質として使用できます。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47862:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hechtman L
Clinical naturopathic medicine (2013)
Pyridoxine Hydrochloride
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3451-3452 (2017)
National Research Council (U.S.). Committee on Dietary Allowances
Human Vitamin B6 Requirements: Proceedings of a Workshop : Letterman Army Institute of Research, Presidio of San Francisco, California, June 11-12, 1976 (1978)
Spectrophotometric methods for the simultaneous analysis of meclezine hydrochloride and pyridoxine hydrochloride in bulk drug and pharmaceutical formulations
Arayne MS, et al.
Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 20(2), 149-156 (2007)
Eric J C Gálvez et al.
Cell host & microbe, 28(6), 838-852 (2020-10-29)
Prevotella spp. are a dominant bacterial genus within the human gut. Multiple Prevotella spp. co-exist in some individuals, particularly those consuming plant-based diets. Additionally, Prevotella spp. exhibit variability in the utilization of diverse complex carbohydrates. To investigate the relationship between
プロトコル
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard