Merck
21210
Sigma-Aldrich
D-パントテン酸 ヘミカルシウム塩
≥98.0%
別名:
(R)-(+)-N-(2,4-ジヒドロキシ-3,3-ジメチル-1-オキソブチル)-β-アラニン ヘミカルシウム塩, D-パントテン酸カルシウム, ビタミンB5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
CAS番号:
分子量:
238.27
Beilstein:
3769272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
34058012
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +27±2°, c = 5% in H2O
不純物
≤0.002% heavy metals
損失
≤3% loss on drying
white
pH
6.8-7.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, almost colorless
SMILES記法
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI Key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-パントテン酸ヘミカルシウム塩は、カルシウムD-パントテン酸カルシウムとも呼ばれる水溶性ビタミンB群のひとつです。さまざまな食品に含まれます。
アプリケーション
D-パントテン酸ヘミカルシウム塩は、Aspergillus-nidulans培養用完全培地のサプリメントとして使用されています。
コエンザイムAの生合成における前駆物質です。
生物化学的/生理学的作用
D-パントテノールはアルコールアナログであり、D-パントテン酸の生物学的前駆体です。これらのアナログは、コエンザイムAのホスホパンテテイン部分の生合成における前駆物質です。D-パンテノールおよびD-パントテン酸は、さまざまな皮膚保護製品に使用されます。D-パントテン酸は、ケラチノサイトの増殖および分化に関与すると思われます。D-パントテノールは、UV照射から皮膚を保護するエマルションの研究に使用でき、また保水剤として使用できます。D-パントテン酸は、上皮が正常に機能するために重要です。創傷治癒プロセスを促進します。
物性
遊離酸は不安定で吸湿性があるため、カルシウム塩が用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21210-100G-F:
21210-5G-F-KC:
21210-5G-F:
21210-VAR-F:
21210-BULK-F:
21210-500G-F:
21210-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Pantothenic acid
Kelly GS
Alternative Medicine Review, 16(3), 263-275 (2011)
Transport Assays in Aspergillus nidulans
Krypotou E and Diallinas G
Molecular Microbiology (2013)
Wound healing activity of Memecylon umbellatum Burm
Puratchikody A and Nagalakshmi G
Journal of plant sciences, 2(2), 179-186 (2007)
Pantothenic acid
Rawalpally TR
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2000)
Organisation of the pantothenate (vitamin B5) biosynthesis pathway in higher plants
Ottenhof HH, et al.
The Plant Journal, 37(1), 61-72 (2004)
資料
Enzyme Reagent Coenzyme A (CoA, CoASH or HSCoA) is the key cofactor in first step of the TCA cycle, responsible for transferring the acetyl group from pyruvate oxidation to oxaloacetate yielding citrate. Available through Sigma-Aldrich online.